Merck
33528
Sigma-Aldrich
4-Aminoantipyrin
puriss. p.a., reag. Ph. Eur., ≥99%
Synonym(e):
4-Amino-2,3-dimethyl-1-phenyl-3-pyrazolin-5-on, Ampyron
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C11H13N3O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
203.24
Beilstein:
181635
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352100
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.21
Assay:
≥99%
Agentur
USP/NF
reag. Ph. Eur.
Qualitätsniveau
Qualität
puriss. p.a.
Assay
≥99%
Glührückstand
≤0.1%
Verlust
≤0.5% loss on drying
mp (Schmelzpunkt)
105-110 °C (lit.)
107-109 °C
SMILES String
CN1N(c2ccccc2)C(=O)C(N)=C1C
InChI
1S/C11H13N3O/c1-8-10(12)11(15)14(13(8)2)9-6-4-3-5-7-9/h3-7H,12H2,1-2H3
InChIKey
RLFWWDJHLFCNIJ-UHFFFAOYSA-N
Allgemeine Beschreibung
4-Aminoantipyrin bildet durch Reaktion mit verschiedenen Aldehyden und Oximen heterozyklische Schiff`sche Basen. Diese Schiff`schen Basen bilden wiederum stabile Komplexe mit Übergangsmetallen.
Anwendung
  • Phenolverunreinigung und Abwasseranalyse: Die Forschungsarbeit hat die Anwendung von 4-Aminoantipyrin bei der spektrophotometrischen Bestimmung von Phenolverunreinigungen in Phenoxyethanol und zur Beurteilung des Phenolindex in Trinkwasser und kommunalem Abwasser unter Verwendung einer durch Aussalzen unterstützten Flüssigphasen-Mikroextraktion gezeigt (Roustaei et al., 2024).
  • Fortschrittliche Sensorentwicklung für Polyphenole in Tee: Die Verwendung von 4-Aminoantipyrin bei der Entwicklung eines neuartigen Hybridsensor-Arrays, integriert mit Polyphenoloxidase und ihren Nanozymen, unterstützt durch maschinelles Lernen zur Identifizierung von Tee-Polyphenolen und chinesischen Tees unterstreicht seine Rolle in der innovativen Sensortechnologie (Yang et al., 2024).
Piktogramme
Exclamation mark
Signalwort
Warning
H-Sätze
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
K Stange et al.
Scientific reports, 10(1), 6149-6149 (2020-04-11)
Low birth weight (LBW) can cause lifelong impairments in muscle development and growth. Satellite cells (SC) and their progeny are crucial contributors to myogenic processes. This study provides new data on LBW in piglets combining insights on energy metabolism, muscle
Tao Sun et al.
Frontiers in bioengineering and biotechnology, 8, 237-237 (2020-04-09)
Hypoxia not only alters tumor microenvironment but leads to the tumor progression and metastasis as well as drug resistance. As a promising strategy, photodynamic therapy (PDT) can inhibit tumor by catalyzing O2 to cytotoxic reactive oxygen species. However, its effects
Synthesis, structural determination and antibacterial activity of compounds derived from vanillin and 4-aminoantipyrine.
Vaghasiya YK, et al.
J. Serb. Chem. Soc., 69(12), 991-998 (2004)
Lucas de Melo da Silva et al.
The Science of the total environment, 631-632, 1079-1088 (2018-05-08)
Electro-oxidation with electrogenerated H2O2 (EO-H2O2) was applied to treat acidic aqueous solutions of 4-aminoantipyrine (4-AA), a persistent drug metabolite of dipyrone, in sulfate medium. Trials were made using a boron-doped diamond anode in the presence of H2O2 electrogenerated on site.
Transition metal complexes with Schiff-base ligands: 4-aminoantipyrine based derivatives-a review.
Raman N, et al.
Journal of Coordination Chemistry, 62(5, 691-709 (2009)