Fortfahren mit
D7441
Daltroban
>98% (HPLC)
Synonym(e):
4-{2-[(4-Chlorphenylsulfonyl)-amino]-ethyl}-phenylessigsäure, BM-13505, SKF-96148
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 180,00
€ 153,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H16ClNO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
353.82
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
>98% (HPLC)
Form:
solid
€ 153,00
Listenpreis€ 180,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
>98% (HPLC)
form
solid
color
white
mp
132.5-137.4 °C (lit.)
solubility
DMSO: soluble 22 mg/mL
SMILES string
OC(=O)Cc1ccc(CCNS(=O)(=O)c2ccc(Cl)cc2)cc1
InChI
1S/C16H16ClNO4S/c17-14-5-7-15(8-6-14)23(21,22)18-10-9-12-1-3-13(4-2-12)11-16(19)20/h1-8,18H,9-11H2,(H,19,20)
InChI key
IULOBWFWYDMECP-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... TBXA2R(6915)
General description
Exerts protective effects on brain infarction, heart cell injury due to hypoxia and hypoglycemia and lowers serum CPK activity.
Biochem/physiol Actions
Selektives Thromboxan A2-Rezeptor-Antagonist
Features and Benefits
This compound is featured on the Prostanoid Receptors page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C3993P5624M0199
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
assay
>98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
solubility
DMSO: soluble 22 mg/mL
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: 9 mg/mL
solubility
DMSO: >20 mg/mL
color
white
color
white to off-white
color
light yellow
color
white to beige
Gene Information
human ... TBXA2R(6915)
Gene Information
human ... ADRA1A(148), ADRA1B(147), ADRA1D(146), ADRB1(153), ADRB2(154), ADRB3(155)
Gene Information
-
Gene Information
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D7441-5MG04061832785332
D7441-25MG04061832270463