Größe auswählen
| Größe/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 219,00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 728,00 |
Über diesen Artikel
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
light yellow
solubility
DMSO: 9 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC(=O)c1ccccc1Nc2ccc(CCc3ccc(Cl)c(Cl)c3)cc2
InChI
1S/C21H17Cl2NO2/c22-18-12-9-15(13-19(18)23)6-5-14-7-10-16(11-8-14)24-20-4-2-1-3-17(20)21(25)26/h1-4,7-13,24H,5-6H2,(H,25,26)
InChI key
ZCQOSCDABPVAFB-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| description ≥98% (HPLC), solid | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC) | description ≥98% (HPLC), powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form solid | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 9 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: soluble 4 mg/mL, water: insoluble |
| color light yellow | color white to beige | color white to beige | color white |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Aquatic Chronic 4 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?