Fortfahren mit
D7408
2′,5′-Dideoxyadenosine
≥95% (HPLC), Adenylyl cyclase inhibitor, solid
Synonym(e):
2ʹ,5ʹ-dd-Ado, NSC 95943
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 264,00
€ 224,40
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H13N5O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
235.24
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
solid
€ 224,40
Listenpreis€ 264,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
2′,5′-Dideoxyadenosine, ≥95% (HPLC), solid
Quality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
solid
color
white
solubility
DMSO: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)n2cnc3c(N)ncnc23
InChI
1S/C10H13N5O2/c1-5-6(16)2-7(17-5)15-4-14-8-9(11)12-3-13-10(8)15/h3-7,16H,2H2,1H3,(H2,11,12,13)/t5-,6+,7-/m1/s1
InChI key
FFHPXOJTVQDVMO-DSYKOEDSSA-N
Gene Information
rat ... Adcy2(81636)
Application
2′,5′-Dideoxyadenosine has been used to elucidate the mechanism of diligustilide (DLG). It has also been used to inhibit adenylate cyclase (AC).
Biochem/physiol Actions
Cell-permeable adenylyl cyclase inhibitor. IC50 = 2.7 μM in detergent-dispersed rat brain preparations.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Cyclic Nucleotide research. Click here to discover more featured Cyclic Nucleotide products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
This compound is featured on the Adenylyl cyclases page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Preparation Note
Store at −20 °C after reconstitution.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
288104D8190D1068
DCB ≥98% (HPLC), solid
Sigma-Aldrich
D1068
DCB
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
>98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: soluble
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
DMSO: soluble 30 mg/mL, H2O: insoluble
solubility
DMSO: ~6.8 mg/mL, H2O: insoluble
color
white
color
white
color
yellow
color
yellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2′,5′-Dideoxyadenosine
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)