Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 199,00 |
Über diesen Artikel
Quality Level
assay
>98% (HPLC)
form
solid
color
yellow
solubility
DMSO: soluble 30 mg/mL, H2O: insoluble
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NC1=NC(N)=C(Cl)N=C1C(NC(NCC2=CC(Cl)=C(Cl)C=C2)=N)=O.Cl
InChI
1S/C13H12Cl3N7O.ClH/c14-6-2-1-5(3-7(6)15)4-20-13(19)23-12(24)8-10(17)22-11(18)9(16)21-8;/h1-3H,4H2,(H4,17,18,22)(H3,19,20,23,24);1H
InChI key
LPHAOBPPRPXQLQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form solid | form solid | form solid |
| assay >98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: soluble 30 mg/mL, H2O: insoluble | solubility DMSO: 30 mg/mL, water, high purity: 30 mg/mL | solubility DMSO: soluble 5 mg/mL, H2O: insoluble | solubility DMSO: soluble ~28 mg/mL, H2O: insoluble |
| color yellow | color off-white | color - | color light yellow |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| D8190-5MG | 04061832574363 |