Fortfahren mit
288104
2′,5′-Didesoxyadenosin
Cell-permeable, non-competitive adenylate cyclase inhibitor (IC50 = 3 µM), that binds to the adenosine P1 binding site.
Synonym(e):
2′,5′-Didesoxyadenosin, 2ʹ,5ʹ-dd-Ado
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 82,20
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H13N5O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
235.24
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Storage condition:
OK to freeze
€ 82,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
color
white
solubility
DMSO: 10 mg/mL
shipped in
ambient
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[n]2(c3ncnc(c3nc2)N)[C@@H]1O[C@@H]([C@H](C1)O)C
InChI
1S/C10H13N5O2/c1-5-6(16)2-7(17-5)15-4-14-8-9(11)12-3-13-10(8)15/h3-7,16H,2H2,1H3,(H2,11,12,13)/t5-,6+,7-/m1/s1
InChI key
FFHPXOJTVQDVMO-DSYKOEDSSA-N
General description
Membrandurchdringender Adenylatcyclase-Inhibitor, der nicht konkurrierend über die P-Stelle an das Enzym bindet. Seine hemmende Wirkung unterscheidet sich je nach Gewebe stark (IC50 = 3 µ;M bei in Reinigungsmittel solubilisierten Ratten-Gehirnmembranen; IC50 = 45 µ;M bei aufgereinigtem bovinen Gehirnenzym). Blockiert die Forskolin-induzierte Aktivierung der Adenylatcyclase-Aktivität (IC50 = 540 µ;M) in kultivierten bovinen Aorta-Endothelzellen. Blockiert zudem die positiven inotropen und chronotropen Wirkungen von β;-adrenergen Mitteln.
Zellpermeabler, nicht konkurrierender Adenylatcyclase-Inhibitor (IC50 = 3 µ;M), der an die Adenosin-P1-Bindungsstelle bindet. Blockiert die positiven inotropen und chronotropen Wirkungen von β;-adrenergen Mitteln.
Biochem/physiol Actions
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 3 µ;M gegen Adenylatcyclase
Other Notes
Ibrahimi, A., et al. 1999. Am. J. Physiol.276, C487.
Hartman, M., and Schrader, J. 1995. J. Mol. Cell. Cardiol. 25, 331.
Bushfield, M., et al. 1990. Mol. Pharmacol.38, 848.
Reid, I.R., et al. 1990. Am. J. Physiol.258, E708.
Legrand, A.B., et al. 1990. Biochem. Pharmacol.40, 1103.
Johnson, R.A., et al. 1989. Mol. Pharmacol.35, 681.
Holgate, S.T., et al. 1980. Proc. Natl. Acad. Sci. USA77, 6800.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Standard-Handhabung (A)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D1285D7408Y0000442
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
-
form
solid
form
powder
form
solid
form
-
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
EDQM
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
water: 100 mg/mL, clear, colorless
solubility
DMSO: soluble
solubility
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2′,5′-Didesoxyadenosin
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
288104-1MG04055977197914