Merck
DGTP-RO
Roche
2′-Desoxyguanosin 5′-triphosphat Dinatriumsalz
PCR Grade, sodium salt
Synonym(e):
dGTP-Na3
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C10H13N5Na3O13P3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
573.13
UNSPSC Code:
12352302
PubChem Substance ID:
MDL number:
NACRES:
NA.54
Assay:
99% (dNTP)
Form:
solution
Storage temp.:
−20°C
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
assay
99% (dNTP)
form
solution
usage
sufficient for 125,000 standard reactions (03732703001), sufficient for 31,250 standard reactions (11969030001), sufficient for 6,250 standard reactions (11934538001)
packaging
pkg of 1,250 μL (11969030001 [100 mM]), pkg of 4 × 1,240 μL (03732703001 [4x100 mM]), pkg of 250 μL (11934538001 [100 mM])
manufacturer/tradename
Roche
concentration
<0.9% (dNDP), 100 mM
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].NC1=Nc2c(ncn2[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)O3)C(=O)N1
InChI
1S/C10H16N5O13P3.3Na/c11-10-13-8-7(9(17)14-10)12-3-15(8)6-1-4(16)5(26-6)2-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;;/h3-6,16H,1-2H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,18,19,20)(H3,11,13,14,17);;;/q;3*+1/p-3/t4-,5+,6+;;;/m0.../s1
InChI key
IWGGLKOTEOCWQP-BIHLCPNHSA-K
General description
2′-Desoxyguanosin-5′-triphosphat (dGTP) besteht aus einer Guaninnukleobase, die an Desoxyribose gebunden ist, und einem 5‘-Hydroxyl an dem Zucker, der an eine Kette aus drei Phosphatsresten gebunden ist. Es wird von Zellen für die Synthese von DNA mithilfe von DNA-Polymerase verwendet.
dGTP, PCR Grade, is a 100 mM clear, colorless solution of the sodium salt (pH 8.3). PCR Grade nucleotides from Roche are specially manufactured and purified to the highest possible chemical purity. PCR Grade nucleotides contain at least 99% of the relevant deoxynucleoside-triphosphate (dNTP) and less than 0.9% deoxynucleoside-diphosphate (dNDP).
Application
2′-Desoxyguanosin 5′-triphosphat-Trinatriumsalz wird bei Anwendungen wie der DNA-Sequenzierung, PCR und anderen DNA-Polymerase-basierten DNA-Synthesen und Reparaturmethoden eingesetzt.
Physical form
solution of dGTP in water (pH 8.3).
Preparation Note
Working solution: We recommend to prepare a deoxynucleotide mix containing dATP, dCTP, dGTP, dTTP (10 mM, each); (e.g., for the preparation of 100 μl nucleotide mix add 10 μl of dATP, dCTP, dGTP, dTTP (each) to 60 μl Water, PCR Grade).
Analysis Note
Function tested in RT-PCR. Tested for absence of contaminating deoxyribonucleases, ribonucleases and nicking activities according to the current Quality Control procedures.
Other Notes
For general laboratory use.
Still not finding the right product?
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)