Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
0.1 mmol | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 366,00 |
Über diesen Artikel
€ 366,00
assay
≥99%
Quality Segment
form
liquid
concentration
100 mM (pH 7)
color
colorless
foreign activity
DNase, RNase, none detected
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[Na+].NC1=Nc2c(ncn2[C@H]3C[C@H](O)[C@@H](COP([O-])(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)O3)C(=O)N1
InChI
1S/C10H16N5O13P3.3Na/c11-10-13-8-7(9(17)14-10)12-3-15(8)6-1-4(16)5(26-6)2-25-30(21,22)28-31(23,24)27-29(18,19)20;;;/h3-6,16H,1-2H2,(H,21,22)(H,23,24)(H2,18,19,20)(H3,11,13,14,17);;;/q;3*+1/p-3/t4-,5+,6+;;;/m0.../s1
InChI key
IWGGLKOTEOCWQP-BIHLCPNHSA-K
General description
Application
- bei der Reverse-Transkriptase-Polymerase-Kettenreaktion(RT-PCR)-Amplifikation
- als Komponente der PCR-Mischung für die In-situ-Reverse-Transkriptase-Polymerase-Kettenreaktion(RT-PCR)-Amplifikation von mRNA aus prokaryotischen und eukaryotischen Ribosomen[1]
- zum Untersuchen der Mutationen im HBB-Gen mittels Amplification Refractory Mutation System-PCR (ARMS)
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 200 | Quality Level - |
| form liquid | form solution | form liquid | form solution |
| assay ≥99% | assay 99% (dNTP) | assay ≥99% | assay 98% |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| concentration 100 mM (pH 7) | concentration <0.9% (dNDP), 100 mM | concentration 10 mM in H2O | concentration 100 mM |
| color colorless | color - | color colorless | color - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 2′-Desoxyguanosin 5′-triphosphat Dinatriumsalz
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?