Fortfahren mit
D2410
cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaenoic acid ethyl ester
≥97%
Synonym(e):
DHA ethyl ester, Ethyl 4,7,10,13,16,19-docosahexaenoate
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 631,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H36O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
356.54
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
€ 631,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
algae
Quality Level
assay
≥97%
form
liquid
functional group
ester
lipid type
omega FAs
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCOC(=O)CC\C=C\C\C=C\C\C=C\C\C=C\C\C=C\C\C=C\CC
InChI
1S/C24H36O2/c1-3-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24(25)26-4-2/h5-6,8-9,11-12,14-15,17-18,20-21H,3-4,7,10,13,16,19,22-23H2,1-2H3/b6-5+,9-8+,12-11+,15-14+,18-17+,21-20+
InChI key
ITNKVODZACVXDS-YATCGRJWSA-N
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D2659D2534T6382
functional group
ester
functional group
ester
functional group
carboxylic acid
functional group
ester
biological source
algae
biological source
synthetic (organic)
biological source
algae
biological source
plant (vegetable)
assay
≥97%
assay
≥98%
assay
≥98%
assay
≥99%
shipped in
ambient
shipped in
ambient
shipped in
dry ice
shipped in
ambient
form
liquid
form
liquid
form
-
form
liquid
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
R C Poulsen et al.
Calcified tissue international, 81(6), 459-471 (2007-11-17)
Long chain polyunsaturated fatty acids (LCPUFAs) are involved in the regulation of bone metabolism. Increased dietary consumption of n-3, and possibly some n-6, LCPUFAs may limit postmenopausal bone loss. The aim of this study was to determine the effects on
Hideaki Kabuto et al.
Neurochemical research, 34(7), 1299-1303 (2009-02-17)
Superoxide and hydroxyl radicals are implicated in the pathogenesis of Parkinson disease, and induction of lipid peroxidation is an important factor in progression of this disease. Docosahexaenoic acid (DHA) is a key component of the cell membrane, and its peroxidation
Xiao Tang et al.
Lipids in health and disease, 11, 70-70 (2012-06-09)
Bioactivities of Docosahexaenoic acid (DHA) and Eicosapentaenoic acid (EPA) depend on their chemical forms. The present study was to investigate short term effects of triglyceride (TG), ethyl ester (EE), free fatty acid (FFA) and phospholipid (PL) forms of omega-3 fatty
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D2410-1G04061833562185