Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H32O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
328.49
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1715505
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenbiological source
algae
Quality Segment
assay
≥98%
functional group
carboxylic acid
lipid type
omega FAs
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\C/C=C\CCC(O)=O
InChI
1S/C22H32O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24/h3-4,6-7,9-10,12-13,15-16,18-19H,2,5,8,11,14,17,20-21H2,1H3,(H,23,24)/b4-3-,7-6-,10-9-,13-12-,16-15-,19-18-
InChI key
MBMBGCFOFBJSGT-KUBAVDMBSA-N
General description
Docosahexaensäure (DHA) ist eine mehrfach ungesättigte Omega-3-Fettsäure mit 22 Kohlenstoffen und sechs Doppelbindungen, mit der ersten Doppelbindung an der dritten Position vom Methylterminus (22:6 n-3). Sie ist eine Komponente der Lipidmembran und der Myelinscheide.
Docosahexaensäure (DHA) kommt im Hirn reichlich vor.
Application
cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaensäure wird wie folgt verwendet:
- als Komponente in Dulbeccos Modified Eagle Medium (DMEM) zum Kultivieren von Zellen für eine Docosahexaensäure(DHA)-Behandlung
- zum Untersuchen ihrer Wirkung auf aus humanen induzierten pluripotenten Stammzellen (iPS-Zellen) gewonnenen Neuronen auf molekularer und zellulärer Ebene
- im MTT [3-(4,5-Dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyl-tetrazoliumbromid]-Assay zum Untersuchen ihrer zytotoxischen Wirkung auf drei humane Leberzellkarzinomzelllinien (HepG2, Hep3B, Huh7)
Biochem/physiol Actions
Docosahexaensäure (DHA) dient auch als Vorläufer für Signalmoleküle wie Prostaglandine und Eicosanoide.
Docosahexaensäure (DHA) ist am Wachstum und der Physiologie des zentralen Nervensystems beteiligt. Sie reguliert die adulte Neurogenese und Neuroplastizität. DHA spielt eine wichtige Rolle bei der fetalen Hirnentwicklung. Sie kann antioxidative und entzündungshemmende Eigenschaften aufweisen. DHA spielt eine Rolle bei der Regulierung der Fluidität der Zellmembran. Sie spielt eine wesentliche Rolle in verschiedenen Hirnentwicklungsprozessen, einschließlich Freisetzung von Neurotransmittern, Genexpression, Myelinisierung, Neuroinflammation und Neuronendifferenzierung. DHA besitzt eine Antikrebswirkung gegen verschiedene Arten von Krebs.
Packaging
Verschweisste Ampulle
Still not finding the right product?
Explore all of our products under cis-4,7,10,13,16,19-Docosahexaensäure
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
143.6 °F - closed cup
flash_point_c
62 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?