Fortfahren mit
D9190
DCEBIO
≥98% (HPLC), solid
Synonym(e):
5,6-Dichloro-1-ethyl-1,3-dihydro-2H-benzimidazole-2-one
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H8N2OCl2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
231.08
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
solid
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
white to off-white
solubility
DMSO: >10 mg/mL
SMILES string
CCN1C(=O)Nc2cc(Cl)c(Cl)cc12
InChI
1S/C9H8Cl2N2O/c1-2-13-8-4-6(11)5(10)3-7(8)12-9(13)14/h3-4H,2H2,1H3,(H,12,14)
InChI key
LKHRMULASXZCLG-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
DCEBIO facilitates Cl secretion in the epithelia by activating K+ and Cl currents.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C125E1279C5366
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
-
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
solid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: soluble 28 mg/mL
solubility
H2O: ≥2 mg/mL, DMSO: >20 mg/mL
color
white to off-white
color
white
color
light yellow
color
white
Gene Information
human ... HTR1A(3350), HTR1B(3351), HTR1D(3352), HTR1E(3354), HTR1F(3355), HTR2A(3356), HTR2B(3357), HTR2C(3358), HTR3A(3359), HTR3B(9177), HTR3C(170572), HTR3D(200909), HTR3E(285242), HTR4(3360), HTR5A(3361), HTR5B(645694), HTR6(3362), HTR7(3363)
Gene Information
human ... ADRB1(153), ADRB2(154), ADRB3(155)
Gene Information
human ... PDE3A(5139), PDE3B(5140)
Gene Information
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)