Fortfahren mit
D1429
2-[4-(Dimethylamino)styryl]-N-Methylbenzoxazoliumperchlorat
99% purity (TLC), powder
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 187,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 693,00
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
C18H19N2O5Cl
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
378.81
MDL number:
UNSPSC Code:
12171500
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.47
€ 187,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
2-[4-(Dimethylamino)styryl]-N-Methylbenzoxazoliumperchlorat, 99% (TLC)
Quality Segment
assay
99% (TLC)
form
powder
color
dark red
solubility
DMSO: 10 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CN(C)c1ccc(cc1)\C=C\c2o[n+](C)c3ccccc23
InChI
1S/C18H19N2O.ClHO4/c1-19(2)15-11-8-14(9-12-15)10-13-18-16-6-4-5-7-17(16)20(3)21-18;2-1(3,4)5/h4-13H,1-3H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
InChI key
FDPJLIFXRNZDJR-UHFFFAOYSA-M
Application
DNA, RNA Farbstoff mit vorteilhaften spektralen Eigenschaften für zytometrische Anwendungen.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D9015D4645367648
color
dark red
color
off-white to faint red, to beige
color
white to off-white
color
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
solubility
DMSO: 10 mg/mL
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
acetonitrile: 10 mg/mL
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Appl. Fluoresc. Technol., 5, 3-3 (1993)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
D1429-25MG04061831998726
D1429-5MG04061831998733