Fortfahren mit
D4645
Natrium-3,5-dichlor-2-Hydroxybenzolsulfonat Natriumsalz
≥98% purity (TLC), powder
Synonym(e):
3,5-Dichlor-2-hydroxy-benzolsulfonsäure
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 70,10
25 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 283,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 809,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C6H3Cl2NaO4S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
265.05
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
EC Number:
259-416-8
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3640643
€ 70,10
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Natrium-3,5-dichlor-2-Hydroxybenzolsulfonat Natriumsalz, used for peroxide measurement
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
powder
technique(s)
titration: suitable
color
white to off-white
pH
7 (20 °C, 53 g/L)
mp
>300 °C
solubility
H2O: 50 mg/mL
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
[Na+].Oc1c(Cl)cc(Cl)cc1S([O-])(=O)=O
InChI
1S/C6H4Cl2O4S.Na/c7-3-1-4(8)6(9)5(2-3)13(10,11)12;/h1-2,9H,(H,10,11,12);/q;+1/p-1
InChI key
NMWCVZCSJHJYFW-UHFFFAOYSA-M
General description
Sodium 3,5-dichloro-2-hydroxybenzenesulfonate is used in conjunction with 4-aminoantipyrine (4-AAP) and hydrogen peroxide (H2O2) for chromogenic quantitation of uric acid in serum and urine samples.
Application
Used in conjunction with 4-aminoantipyrine (4-AAP) and hydrogen peroxide (H2O2) for chromogenic quantitation of peroxidase in coupled enzymatic reactions. Component of Trinder reagent for use with peroxidase to measure generation of hydrogen peroxide in automated systems.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B1125S4506S5752
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
titration: 90% using HCLO4 (Dry Basis)
technique(s)
titration: suitable
technique(s)
-
color
white to off-white
color
white to beige
color
white to off-white
color
-
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 50 mg/mL
solubility
H2O: 350 mg/mL, clear to slightly hazy
solubility
water: 1 mg/mL, blue
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)