Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H14N2O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
266.29
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12171500
Colour Index Number:
61500
NACRES:
NA.47
EC Number:
219-602-1
MDL number:
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenassay
96.5-103.5%
Quality Segment
form
powder
composition
Dye content, 97%
mp
220-222 °C (lit.)
solubility
acetonitrile: 10 mg/mL
λmax
595 nm, 644 nm (2nd)
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
CNc1ccc(NC)c2C(=O)c3ccccc3C(=O)c12
InChI
1S/C16H14N2O2/c1-17-11-7-8-12(18-2)14-13(11)15(19)9-5-3-4-6-10(9)16(14)20/h3-8,17-18H,1-2H3
InChI key
QOSTVEDABRQTSU-UHFFFAOYSA-N
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?