This canavanine product was successfully employed to run yeast fluctuation tests.
Fortfahren mit
Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 48,20 |
250 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 61,10 |
1 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 205,00 |
5 g | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 788,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
L-Canavanin -sulfat (Salz), ≥99% (TLC), powder
biological source
plant seeds (Jack bean )
Quality Segment
assay
≥99% (TLC)
form
powder
color
white
mp
160-165 °C (dec.)
solubility
H2O: 100 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
OS(O)(=O)=O.N[C@@H](CCONC(N)=N)C(O)=O
InChI
1S/C5H12N4O3.H2O4S/c6-3(4(10)11)1-2-12-9-5(7)8;1-5(2,3)4/h3H,1-2,6H2,(H,10,11)(H4,7,8,9);(H2,1,2,3,4)/t3-;/m0./s1
InChI key
MVIPJKVMOKFIEV-DFWYDOINSA-N
Gene Information
human ... NOS2(4843)
General description
Application
- als Translationsinhibitor in Translationsstudien mit Hefe
- als Bestandteil eines synthetischen kompletten (SC) Drop-out-Mediums zum Screening von Hefe
- zum Screening von Saccharomyces cerevisiae in einem Canavanin-Mutationsfrequenzassay
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay 98% | assay ≥97% |
| biological source plant seeds (Jack bean ) | biological source Canavalia ensiformis | biological source - | biological source - |
| Gene Information human ... NOS2(4843) | Gene Information - | Gene Information - | Gene Information human ... ADRA2A(150), ADRA2B(151), ADRA2C(152), GRIN1(2902), GRIN2A(2903), GRIN2B(2904), GRIN2C(2905), GRIN2D(2906), GRINA(2907) |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| form powder | form powder | form crystals | form powder |
| solubility H2O: 100 mg/mL | solubility H2O: <100 mg/mL | solubility - | solubility H2O: 50 mg/mL, ethanol: insoluble |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?