Fortfahren mit
C8230
Dihydroceramide C6
solid
Synonym(e):
N-Hexanoyldihydrosphingosine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 91,80
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C24H49NO3
Molekulargewicht:
399.65
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352211
MDL number:
Form:
solid
€ 91,80
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
form
solid
Quality Segment
color
white
solubility
DMF: soluble, DMSO: soluble, ethanol: soluble
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@]([H])(NC(CCCCC)=O)[C@]([H])(O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C24H49NO3/c1-3-5-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-18-19-23(27)22(21-26)25-24(28)20-17-6-4-2/h22-23,26-27H,3-21H2,1-2H3,(H,25,28)/t22-,23+/m0/s1
InChI key
VUMHYWBWYSPQMM-XZOQPEGZSA-N
Biochem/physiol Actions
Inactive form of C6 ceramide for use as a negative control.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C8605C7980310500
form
solid
form
waxy solid
form
solid
form
oil (Clear), waxy solid
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMF: soluble, ethanol: soluble, DMSO: soluble
solubility
ethanol: 10 mg/mL, DMF: 25 mg/mL, DMSO: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL (Dissolve in hot DMSO, then cool to RT.), ethanol: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL, ethanol: soluble, methanol: soluble
color
white
color
white
color
white
color
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)