Fortfahren mit
310500
D-erythro-Sphingosin, N,N-Dimethyl-
A cell-permeable and reversible inhibitor of protein kinase C (PKC; IC50 = 12 µM) and stimulates Src kinase activity.
Synonym(e):
D-erythro-Sphingosin, N,N-Dimethyl-, DMS, SK-Inhibitor III, Sphingosin-Kinase-Inhibitor III
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C20H41NO2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
327.55
MDL number:
UNSPSC Code:
12352211
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (TLC)
Form:
oil (Clear), waxy solid
Storage condition:
OK to freeze
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (TLC)
form
oil (Clear), waxy solid
manufacturer/tradename
Calbiochem®
storage condition
OK to freeze
solubility
DMSO: 5 mg/mL, ethanol: soluble, methanol: soluble
shipped in
ambient
storage temp.
−20°C
SMILES string
N([C@H]([C@H](O)\C=C\CCCCCCCCCCCCC)CO)(C)C
InChI
1S/C20H41NO2/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-20(23)19(18-22)21(2)3/h16-17,19-20,22-23H,4-15,18H2,1-3H3/b17-16+/t19-,20+/m0/s1
InChI key
YRXOQXUDKDCXME-YIVRLKKSSA-N
General description
Ein zellpermeabler, reversibler Inhibitor von Proteinkinase C (PKC; IC50 = 12 µ;M), der die Src-Kinase-Aktivität stimuliert. Nützlich zur Hemmung der Zelloberflächen-Expression von Selektinen, die die Anhaftung von Leukozyten oder Tumorzellen an Thrombozyten und Endothelzellen befördern. Induziert Apoptose bei menschlichen Leukämie-HL-60-Zellen. Ein Inhibitor von Sphingosinkinase.
Biochem/physiol Actions
Primärziel
PKC
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: ja
Zellpermeabel: ja
Ziel-IC50: 12 µ;M gegenüber PKC
Preparation Note
Nach der Rekonstituierung in Aliquote aufteilen und einfrieren (-20 °;C). Stammlösungen sind bei -20 °;C bis zu 2 Wochen haltbar.
Other Notes
Cuvillier, O., et al. 1996. Nature381, 800.
Ohta, H., et al. 1995. Cancer Res.55, 691.
Kimura, S., et al. 1992. Biochem. Pharmacol.44, 1585.
Hanada, K., et al. 1991. Biochemistry30, 11682.
Igarashi, Y., et al. 1990. J. Biol. Chem.265, 5385.
Legal Information
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Toxizität: Reizstoff (B)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
860496O110145567731
description
A cell-permeable and reversible inhibitor of protein kinase C (PKC; IC50 = 12 µM) and stimulates Src kinase activity.
description
N,N-dimethyl-D-erythro-sphingosine, neat oil
description
Biologically active, cell-permeable, non-physiological ceramide analog.
description
The Sphingosine Kinase Inhibitor, also referenced under CAS 1177741-83-1, controls the biological activity of Sphingosine Kinase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Signaling applications.
form
waxy solid, oil (Clear)
form
liquid
form
solid
form
solid
assay
≥98% (TLC)
assay
>99% (TLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥98% (HPLC)
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Avanti Research - A Croda Brand 860496O
manufacturer/tradename
Calbiochem®
manufacturer/tradename
Calbiochem®
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 5 mg/mL, ethanol: soluble, methanol: soluble
solubility
-
solubility
DMSO: 25 mg/mL, methanol: 5 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)