Fortfahren mit
C8118
Chymase human
recombinant, expressed in Pichia pastoris
Synonym(e):
Mastzellenprotease I
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
50 μg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 692,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EG-Nummer:
MDL number:
Specific activity:
≥40 units/mg protein
Recombinant:
expressed in Pichia pastoris
Concentration:
125-400 μg/mL
€ 692,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
recombinant
expressed in Pichia pastoris
Quality Segment
form
liquid
specific activity
≥40 units/mg protein
mol wt
~37 kDa by SDS-PAGE
concentration
125-400 μg/mL
UniProt accession no.
application(s)
diagnostic assay manufacturing
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Gene Information
human ... CMA1(1215)
General description
Chymase ist eine Cathepsin-G-ähnliche S1-Serin-Proteinase, die hauptsächlich in Mastzellen vorkommt. Sie hat eine Molekülmasse von ~ 30 kDa, ihre Molekülmasse auf SDS-PAGE beträgt offenbar jedoch etwa 37 kDa.
Application
Chymase ist an der Bildung von Angiotensin II und der Spaltung von großem Endothelin beteiligt. Studien weisen darauf hin, dass es an Gefäßproliferation, Herzinfarkt und Dermatitis beteiligt sein kann.
Menschliche Chymase wurde in einer Studie verwendet, um bei der Herzumformung die Auswirkungen des Extrakts aus der Blüte von Panax Notoginseng auf den TGF-β/Smad-Signaltransduktionsweg zu bewerten. Menschliche Chymase wurde ebenfalls in einer Studie zur Untersuchung des Blutzuckerspiegels und des Überlebens von mit Streptozotocin behandelten transgenen Mäusen mit dem menschlichen Chymasegen verwendet.
Biochem/physiol Actions
Das Enzym wandelt Angiotensin I schnell in Angiotensin II um. Der optimale pH-Wert für die Enzymaktivität liegt zwischen 7,5 und 9,0. Die Enzymaktivität wird durch Sojabohnen-Trypsin-Inhibitor, Phenylmethylsulfonylfluorid und Chymostatin gehemmt.[1]
Physical form
Wird als Lösung in 20 mM Tris, 0,8 M NaCl und 25 % Glycerin (pH 7,6) geliefert
Other Notes
Eine Einheit hydrolysiert ein Mikromol N-Benzoyl-L-Tyrosin-ethylester (BTEE) pro Minute bei einem pH-Wert von 7,8 und einer Temperatur von 25 °C. Der zur Bestimmung der Enzymaktivität verwendete Assay-Puffer enthält 27 mM Tris-HCl (pH 7,8) mit 150 mM NaCl und 0,43 mM BTEE.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
SAB5700983MAB1254MAB1254B
Gene Information
human ... CMA1(1215)
Gene Information
human ... CMA1(1215)
Gene Information
human ... CMA1(1215)
Gene Information
human ... CMA1(1215)
specific activity
≥40 units/mg protein
specific activity
-
specific activity
-
specific activity
-
form
liquid
form
liquid
form
-
form
-
recombinant
expressed in Pichia pastoris
recombinant
-
recombinant
-
recombinant
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
concentration
125-400 μg/mL
concentration
1.1 mg/mL
concentration
2.4 mg/mL
concentration
-
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Instructions
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C8118-50UG04061833521786
Questions
  1. CMA1 has a pro form starting at amino acid 20 and a mature form starting at amino acid 22. Can you tell me which form this is or the N-term origin?
    1 answer
    1. This product, Chymase human, is an active form with activity specifications of ≥40 units/mg protein, indicating it is a mature form. The sequence information is proprietary and not available.