Fortfahren mit
C6891
5-Chlor-2′-Desoxyuridin
≥98% (HPLC), powder
Synonym(e):
CldU
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 99,20
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H11ClN2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
262.65
UNSPSC Code:
41106305
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.51
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Solubility:
1 M NH4OH: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
Storage temp.:
−20°C
€ 99,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
5-Chlor-2′-Desoxyuridin, thymidine analog
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
solubility
1 M NH4OH: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=C(Cl)C(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H11ClN2O5/c10-4-2-12(9(16)11-8(4)15)7-1-5(14)6(3-13)17-7/h2,5-7,13-14H,1,3H2,(H,11,15,16)/t5-,6+,7+/m0/s1
InChI key
NJCXGFKPQSFZIB-RRKCRQDMSA-N
Application
5-Chlor-2′-desoxyuridin wird wie folgt verwendet:
  • zur Untersuchung der Zellzyklusdynamik mittels immunhistochemischer Analyse und Doppel-S-Phasenmarkierung am Tiermodell[1]
  • zur Analyse der Zellzykluslänge am Tiermodell[2]
  • zur Markierung von HEK293T-Zellen für Molekular-Combing-Assays.[3]
Biochem/physiol Actions
Die mit 5-Chlor-2′-desoxyuridin (CldU) markierte DNA dient als effektives Werkzeug zur Analyse und Quantifizierung der Replikation, Reparatur und Rekombination von DNA.[4] CldU ist ein potentes Mutagen, Klastogen und Gift.[5] Es wird als Thymidinanalogon verwendet, das dNTP-Pools ändert und zu einem Zellzyklus-Stillstand führen kann.[4] CldU sorgt für den Schwesterchromatidaustausch, aber zeigt im Vergleich zu anderen Thyminanaloga weniger Reaktion auf ionisierende Strahlung.[5] 5-Chlor-2′-desoxyuridin (CldU) wird zur Analyse des Potenzials für Fehlcodierungen aufgrund einer Schädigung von DNA und DNA-Vorläufern durch Salzsäure verwendet. In der Antikörper-basierten Immunfluoreszenz-Bildgebung kann die Inkorporation von 5-Chlor-2′-desoxyuridin in Protokollen zur Identifizierung von DNA-Replikationsstellen genutzt werden. CldU kann zusammen mit anderen Markierungssubstraten wie Ioddesoxyuridin (IdU), die halogenierte Uridinderivate nutzen, als Markierungssubstrat verwendet werden.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
E9386I7125B5002
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
form
powder
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
1 M NH4OH: 20 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless to yellow
solubility
1 N NH4OH: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to light yellow
solubility
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C6891-100MG04061833511671