Fortfahren mit
B5002
5-Brom-2′-deoxyuridin
≥99% (HPLC), synthetic (organic), powder
Synonym(e):
2′-Deoxy-5-bromuridin, 5-BrdU, 5-Brom-1-(2-deoxy-β-D-ribofuranosyl)-uracil, 5-Bromuracil-deoxyribosid, BUdR
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 77,00
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 96,60
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 120,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 186,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 581,00
100 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 8.320,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H11BrN2O5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
307.10
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
200-415-9
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
30395
Assay:
≥99% (HPLC)
Biological source:
synthetic (organic)
Form:
powder
Solubility:
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
Storage temp.:
−20°C
€ 77,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
5-Brom-2′-deoxyuridin, ≥99% (HPLC)
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
mp
191-194 °C (dec.) (lit.)
solubility
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
storage temp.
−20°C
SMILES string
OC[C@H]1O[C@H](C[C@@H]1O)N2C=C(Br)C(=O)NC2=O
InChI
1S/C9H11BrN2O5/c10-4-2-12(9(16)11-8(4)15)7-1-5(14)6(3-13)17-7/h2,5-7,13-14H,1,3H2,(H,11,15,16)/t5-,6+,7+/m0/s1
InChI key
WOVKYSAHUYNSMH-RRKCRQDMSA-N
Application
5-Brom-2′-deoxyuridin (5-BrdU) ist ein Thymidin-Analogon, das in DNA eingebaut wird. 5-BrdU wird routinemäßig und verbreitet zur Messung der DNA-Synthese und Markierung sich teilender Zellen eingesetzt. Folglich wird 5-BrdU zur Untersuchung der Zellsignalgebung und anderer Prozesse, die Zellproliferation induzieren, verwendet.
5-Brom-2′-deoxyuridin wurde verwendet:
  • als Supplement zur Untersuchung der Auswirkungen elektrokonvulsiver Anfälle auf die Hippocampus-Neurogenese
  • als Supplement zur Untersuchung von Genfunktionsverlusten in adulten Zebrafischherzen
  • im T-Lymphozyten-Proliferationsassay{133]
Biochem/physiol Actions
Thymidin-Analogon zur Verwendung als Mutagen in der Genforschung. Selektiver Einbau in zelluläre DNA während der S-Phase.
5-Brom-2′-deoxyuridin (BrdU) wird aufgrund seines leichten Einbaus in DNA während der S-Phase des Zellzyklus zur Analyse der Zellproliferation eingesetzt. BrdU stimuliert die Zelldifferenzierung und Zellreifung in Leukämie-Zelllinien, während es die Differenzierung von Friend-Erythroleukämiezellen hemmt. Studien zum BrdU-Einbau verwenden anschließend oftmals BrdU-spezifische Antikörper mit Fluoreszenzmarkierung zum Nachweis des eingebauten BrdU anhand von Methoden wie Durchflusszytometrie oder Fluoreszenzmikroskopie.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
B9285D5412I7125
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
biological source
synthetic (organic)
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
200
assay
≥99% (HPLC)
assay
≥99%
assay
≥98.5%
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder or crystals
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 50 mg/mL, clear, colorless to very faintly yellow
solubility
NH4OH: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless to faintly yellow
solubility
1 N NH4OH: 50 mg/mL, clear to very slightly hazy, colorless to light yellow
Still not finding the right product?
Explore all of our products under 5-Brom-2′-deoxyuridin
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
Hazard Classifications
Muta. 1B - Repr. 2
Lagerklasse
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 2
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Questions
1–8 of 8 Questions  
  1. Could specific insights into the use of this product be provided? BrdU was administered in water to mice for up to 2 weeks for an in vivo cell proliferation assay. However, upon staining with an anti-BrdU antibody, no BrdU incorporation was detected in the positive control (small intestine), despite trying various concentrations. Any information on the particular use of this product would be much appreciated
    1 answer
    1. Given the BrdU incorporation into DNA of cells, using the Western blot method for detection would be quite challenging. Typically, the immunohistochemistry method is employed for this purpose. When it comes to the application on small intestine samples, the following citation of B5002 via immunohistochemical detection may be useful for protocol reference:
      Title: "The ubiquitin ligase ITCH coordinates small intestinal epithelial homeostasis by modulating cell proliferation, differentiation, and migration." Published in Differentiation. Jan-Feb 2018;99:51-61. PMID: 29309986
      Helpful?
  2. How long can BrdU be stored at -20 degrees and -4 degrees, after being diluted in sterile saline and being filtered with a 0.22 µm filter?
    1 answer
    1. BrdU should be stored at –20 oC and desiccated. Stock solutions can be made in DMSO to up to 50 mg/mL, as indicated in the Product information sheet. The stock can be stored for 6 months at -20°C in single use aliquots.
      No information is available on storage conditions for BrdU dissolved in saline.
      Helpful?
  3. What is the stability of Product B5002, BrdU?
    1 answer
    1. BrdU is stable as a powder, kept in the freezer and has a recommended re-test date of two years according to the Product Specification Sheet for Product No. B5002.  Please consult our Product Dating Information Statement for more information on re-test dated products.
      Helpful?
  4. How long do I treat cells with Product B5002, BrdU to incorporate it into the DNA?
    1 answer
    1. Actively growing cells may be treated with 10 μm BrdU for 1 hour.
      Helpful?
  5. What are the hazards associated with BrdU, Product B5002?
    1 answer
    1. BrdU is a known carcinogen and caution should be exercised when handling.  Click on the MSDS hyperlink located on the product detail page for Product No. B5002, 5-Bromo-2´-deoxyuridine.
      Helpful?
  6. What can I use to detect BrdU, Product B5002 in vivo and in vitro?
    1 answer
    1. For the immunohistochemical detection of BrdU, we recommend Product No. B2531, Monoclonal Anti-BrdU antibody produced in mouse.
      Helpful?
  7. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 answer
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      Helpful?
  8. How does BrdU, Product B5002, work as a Thymidine analog?
    1 answer
    1. BrdU replaces Thymidine during the S-phase of cell division.