Fortfahren mit
C6885
Collagenase aus Clostridium histolyticum
suitable for release of physiologically active rat epididymal adipocytes, Type II, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid, ≥125 CDU/mg solid
Synonym(e):
Clostridiopeptidase A
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 59,00
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 138,00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 290,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 495,00
5 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 2.020,00
Über diesen Artikel
CAS-Nummer:
UNSPSC Code:
12352204
NACRES:
NA.54
EC Number:
232-582-9
MDL number:
EG-Nummer:
Specific activity:
≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
Biological source:
Clostridium histolyticum
€ 59,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
Clostridium histolyticum
Quality Segment
form
powder
specific activity
≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
suitability
suitable for release of physiologically active rat epididymal adipocytes
application(s)
diagnostic assay manufacturing
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
General description
Clostridium histolyticum ist ein Pathogen, das Collagenasen erzeugt. Diese Enzymmischung enthält Collagenase, unspezifische Proteasen und Clostripain.[1]
Application
Collagenase kann verwendet werden: [1]
  • zur Präparation von Arteriengewebe für die Untersuchung auf fortgeschrittene Glycosylierungsendprodukte (AGE)
  • zusammen mit anderen Proteasen zur Disaggregation von menschlichem Tumorgewebe, Mäusenieren, menschlichem Hirngewebe, Lungenepithel und vielen anderen Geweben.
  • in Leber- und Nierenperfusionsstudien, beim Pankreasverdau und bei der Isolierung von nicht-parenchymalen Leberzellen.
  • zur Präparation lebensfähiger Rattenhepatozyten und zur Isolierung von Fettzellen aus adipösem Rattengewebe
Biochem/physiol Actions
Collagenase wird durch vier Grammatom Calcium pro Mol Enzym aktiviert. Sie wird durch Ethylenglycol-bis-(beta-aminoethylether)-N, N, N′,N′-tetraessigsäure, β-Mercaptoethanol, Glutathion, Thioglycolsäure und 8-Hydroxychinolin gehemmt.
Collagenase wird durch vier Grammatom Calcium pro Mol Enzym aktiviert. Sie wird durch Ethylenglycol-bis(β-aminoethylether) - N, N, N′,N′-tetraessigsäure, β-Mercaptoethanol, Glutathion, Thioglycolsäure und 8-Hydroxychinolin gehemmt. Collagenase-Enzyme und neutrale Protease spielen eine wichtige Rolle bei der effektiven Freisetzung von Zellen aus Gewebe. Collagenase erkennt die Sequenz -R-Pro-8-X-Gly-Pro-R-, wobei X meistens eine neutrale Aminosäure repräsentiert.
Preparation Note
Lösungen werden üblicherweise mit 1-2 mg/ml in TESCA-Puffer hergestellt (enthält 50 mM TES, 0,36 mM Calciumchlorid, pH-Wert 7,4 bei 37 °C).
Dieses Produkt enthält außerdem Clostripain, unspezifische neutrale Protease und tryptische Aktivitäten.
Other Notes
Eine Collagen-Aufschlusseinheit (Collagen Digestion Unit, CDU) setzt Peptide aus Rinder-Achillessehnencollagen entsprechend der Ninhydrin-Anfärbung von 1,0 μmol Leucin in 5 Stunden bei pH 7,4 und 37 °C in Gegenwart von Calciumionen frei. Eine FALGPA-Hydrolyseeinheit hydrolysiert 1,0 μmol Furylacryloyl-Leu-Gly-Pro-Ala pro Minute bei 25 °C. Eine neutrale Protease-Einheit hydrolysiert die Caseinmenge, die eine Färbung entsprechend 1,0 μmol Tyrosin pro 5 Stunden bei pH 7,5 und 37 °C produziert. Eine Clostripain-Einheit hydrolysiert 1,0 μmol BAEE pro Minute bei pH 7,6 und 25 °C in Gegenwart von DTT.
Disclaimer
Bei Lieferung ist dieses Produkt für die Dauer von einem Jahr bei -20 °C haltbar. Es kommt innerhalb von 30 Tagen bei 37 °C, 50 °C und -20 °C zu keinem Verlust bei der FALGPA- oder Proteaseaktivität. Lösungen von Rohcollagenase sind stabil, wenn sie schnell in Aliquoten (10 mg/ml) eingefroren und bei -20 °C tiefgekühlt gelagert werden. Weitere Gefrier-/Auftauzyklen schädigen die Lösung. Das Produkt behält seine gesamte Aktivität über 7 Stunden, wenn es auf Eis aufbewahrt wird.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C1889C5138C7657
biological source
Clostridium histolyticum
biological source
-
biological source
Clostridium histolyticum
biological source
Clostridium histolyticum
specific activity
≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
specific activity
≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
specific activity
≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
specific activity
≥800 CDU/mg solid, 2-5 FALGPA units/mg solid
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
application(s)
diagnostic assay manufacturing
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
wet ice
shipped in
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Still not finding the right product?
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Protokolle
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.
Artikel
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Verwandter Inhalt
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C6885-1G04061833511664
C6885-100MG04061835543489
C6885-5G04061835543496
C6885-25MG04061835556182
C6885-500MG04061835556199
Questions
  1. In case I want to make a stock solution of Collagenase type II of C. histolyticum to store at -20°C, can this be made in PBS or should this PBS already be supplemented with CaCl2? This is not specified in the product information sheet. Thank you. 
    1 answer
    1. Collagenase would be soluble in PBS, however it is recommended to dissolve the enzyme in TESCA buffer containing 50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride. Aliquotes may be stored up to 1 year at -20°C. Avoid repeated freeze thaw cycles. Please see the link below to the product information sheet for additional details.
      https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/321/500/c6885pis.pdf