Kollagenase
Kollagenase ist eine Endopeptidase, die das Kollagen unter physiologischen pH- und Temperaturbedingungen effektiv an seinen Peptidbindungsstellen abbaut. Da es sich um ein Protein handelt, reagiert es sehr empfindlich auf pH-Wert, Temperatur und verschiedene andere Faktoren, die zu einer Denaturierung des Proteins führen können. Die Aktivität, Konformation und Eigenschaften von Kollagenase werden in hohem Maße von externen Faktoren beeinflusst.
Es gibt verschiedene Typen von Kollagenase, z. B. I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, XI, und eine spezielle Kollagenase für Leberzellen. Kollagenase aus Clostridium histolyticum wird in 6 Gruppen eingeteilt, nämlich Alpha, Beta, Gamma, Delta, Epsilon und Zeta. Sie dient als wichtiger Katalysator und findet Anwendung in der Stammzellbiologie, der Krebsforschungund der Immunologie.
Kollagenase für die Zell-/Gewebeisolierung
Kollagenase findet in der Forschung breiten Einsatz, da sie zur Isolierung von Zellen/Gewebe mittels Abbau von Kollagen in der Haut, in Blutgefäßen, Sehnen und Knochen verwendet werden kann. Der Kollagenasetyp wird nach der spezifischen Zell- oder Gewebeart, die es zu isolieren gilt, ausgewählt. Kollagenase Typ I eignet sich für die Isolierung von Fett-, Lungen-, Epithel- und Nebennierengewebezellen. Kollagenase Typ II ist ideal für die Dissoziation von Leber-, Schilddrüsen-, Knochen-, Herz- und Speicheldrüsengewebe. Kollagenase Typ IV kann eine Vielzahl von Geweben aufspalten, und Typ V eignet sich für die Isolierung von Inselzellen aus Pankreasgewebe mittels Dissoziation von Bindegewebe in einzelne Zellen. Kollagenase ist ideal geeignet für die Dissagregation von Mäusenieren sowie von erwachsenem und fötalem Hirngewebe vom Menschen für die Zellkultur.
Kollagenase für Zellkulturen
Kollagenase ist schonend, erfordert kein Rühren und dissoziiert gut bei optimalen Temperatur- und pH-Bedingungen. Daher ist sie ideal für die Kultivierung von Zellen von Mäusenieren, erwachsenem und fötalem menschlichen Hirngewebe, menschlichen Tumoren und Epithelgeweben.
Kollagenase als Wirkstoff
Kollagenase spielt in der klinischen Praxis eine wichtige und vielseitige Rolle, unter anderem bei der Behandlung von Bandscheiben- und Ischiasbeschwerden, Unfallverletzungen, rheumatischer Arthritis und Osteoarthritis.