See the link below for preparation information provided in the product information sheet. Note that this product is tested for use in rat hepatocyte isolation. In general, HBBS should not be a problem, however, the product has not been tested in this buffer. Similar collagenase products, such as C9891, suggest preparing in Krebs-Ringer Bicarbonate Buffer w/calcium for tissue digestion:
https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/documents/380/876/c5138pis.pdf.
Größe auswählen
€ 57,20
€ 173,00
€ 509,00
€ 820,00
€ 3.310,00
Über diesen Artikel
Fortfahren mit
biological source
Clostridium histolyticum
form
powder
specific activity
≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid
mol wt
68-130 kDa
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable
solubility
TESCA buffer (50 mM TES, 0.36 mM Calcium chloride, pH 7.4): soluble 0.05-0.1 mg/mL at 37 °C
suitability
suitable for release of physiologically active rat hepatocytes
application(s)
diagnostic assay manufacturing
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
Quality Level
Verwandte Kategorien
1 of 4
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| specific activity ≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid | specific activity ≥125 CDU/mg solid, 0.5-5.0 FALGPA units/mg solid | specific activity ≥800 CDU/mg solid, 2-5 FALGPA units/mg solid | specific activity ≥1 FALGPA units/mg solid, >125 CDU/mg solid |
| technique(s) cell culture | mammalian: suitable, single cell analysis: suitable | technique(s) - | technique(s) - | technique(s) - |
| biological source Clostridium histolyticum | biological source - | biological source Clostridium histolyticum | biological source - |
| application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing | application(s) diagnostic assay manufacturing |
| suitability suitable for release of physiologically active rat hepatocytes | suitability - | suitability - | suitability - |
| form powder | form lyophilized powder | form powder | form powder |
Application
- bei der Herstellung einer Kollagenase-Lösung für den Aufschluss von Tumorgewebe[1]
- als Zusatz in phosphatgepufferter Kochsalzlösung für den Aufschluss von exstirpiertem mesenterialem Fettgewebe[2]
- als Zusatz in Roswell Park Memorial Institute-1640 Medium (RPMI-1640) für den Aufschluss von Dickdarmsegmenten[3]
- für den Aufschluss von Endometriumgewebe[4]
- bei der Herstellung von Enzym A und Enzym B für den Aufschluss von entkapselten Hoden[5]
Geeignet zur Verwendung bei der Herstellung von Einzelzellsuspensionen für die Sequenzierung.
Biochem/physiol Actions
Preparation Note
Dieses Produkt enthält zudem Clostripain, neutrale Protease und tryptische Aktivitäten.
Other Notes
Disclaimer
used together
Ähnliches Produkt
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Use of MULTI-seq lipid-modified oligos, protocol, and troubleshooting guide for PCR Assays and Sequencing applications.
Protokolle
To measure collagenase activity, N-(3-[2-Furyl]acryloyl)-Leu-Gly-Pro-Ala is used in a continuous spectrophotometric rate determination at 345 nm. Collagenase hydrolyzes collagen peptide bonds.
Verwandter Inhalt
Find protein research tools to prepare, isolate, and analyze proteins. Organized by how to extract, protect, purify, enrich, modify, and quantify proteins.
-
Would HBBS buffer be fine for dissolving the collagenase?
1 answer-
Helpful?
-
-
Could I have the detailed enzymatic assay for collagenase from Clostridium histolyticum using FALGPA as the substrate?
1 answer-
It may be helpful to view this protocol located under the "Protocols and Articles" section of the product detail page: https://www.sigmaaldrich.com/technical-documents/protocol/protein-biology/enzyme-activity-assays/enzymatic-assay-of-collagenase-using-n-3-2furylacryloyl-leu-gly-pro-ala