Fortfahren mit
C6817
Nalgene® runde Ballonflasche mit Hahn
nominal capacity 20 L (5.5 gal), low-density polyethylene
Synonym(e):
carboys, nalgene bottles, nalgene containers, Nalgene 2318-0050, laboratory container, vessel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 173,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121820
€ 173,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
low-density polyethylene , polypropylene spigot and screw closure
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene 2318-0050
H × D
20 1/2 in. (521 mm) × 11 3/8 in. (287 mm)
nominal capacity
20 L (5.5 gal)
General description
Gestaltet für einfaches Ablassen. Graduiert in 1gal und 5L Teilungen. Hahnmuffe in einem Stück mit dem Behälter ausgeformt. Hahnverschluß inclusive. 83B (83mm) Standarddeckel, wenn nicht anders angegeben.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C6942C6692Z360252
manufacturer/tradename
Nalgene 2318-0050
manufacturer/tradename
Nalgene 2318-0065
manufacturer/tradename
Nalgene 2318-0020
manufacturer/tradename
Nalgene 2319-0020
material
low-density polyethylene , polypropylene spigot and screw closure
material
low-density polyethylene , polypropylene spigot and screw closure
material
low-density polyethylene , polypropylene spigot and screw closure
material
polypropylene , polypropylene spigot and screw closure
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
H × D
20 1/2 in. (521 mm) × 11 3/8 in. (287 mm)
H × D
23 1/2 in. (597 mm) × 11 3/8 in. (287 mm)
H × D
15 3/8 in. (389 mm) × 9 7/8 in. (249 mm)
H × D
15 3/10 in. (389 mm) × 9 8/10 in. (249 mm)
nominal capacity
20 L (5.5 gal)
nominal capacity
25 L (6.5 gal)
nominal capacity
10 L (2.5 gal)
nominal capacity
10 L (2.5 gal)
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)