Direkt zum Inhalt
Z360252
Nalgene® runde Ballonflasche mit Hahn
nominal capacity 10 L (2.5 gal), polypropylene
Synonym(e):
carboys, nalgene bottles, nalgene containers, Nalgene 2319-0020, laboratory container, vessel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121820
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polypropylene , polypropylene spigot and screw closure
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene 2319-0020
H × D
15 3/10 in. (389 mm) × 9 8/10 in. (249 mm)
nominal capacity
10 L (2.5 gal)
General description
Gestaltet für einfaches Ablassen. Graduiert in 1gal und 5L Teilungen. Hahnmuffe in einem Stück mit dem Behälter ausgeformt. Hahnverschluß inclusive. 83B (83mm) Standarddeckel, wenn nicht anders angegeben.
PP mit PP-Schraubverschluß (83mm) inkl. Thermoplastischer Elastomerdichtung (TPE) Nur autoklavierbar bei leerem Behälter.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)