Merck
C6692
Nalgene® runde Ballonflasche mit Hahn
nominal capacity 10 L (2.5 gal), low-density polyethylene
Synonym(e):
carboys, nalgene bottles, nalgene containers, Nalgene 2318-0020, laboratory container, vessel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
1 EA
€ 121,00
€ 121,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121820
Fortfahren mit
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
low-density polyethylene , polypropylene spigot and screw closure
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene 2318-0020
H × D
15 3/8 in. (389 mm) × 9 7/8 in. (249 mm)
nominal capacity
10 L (2.5 gal)
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 4
Dieser Artikel
C6817C6942Z360252
manufacturer/tradename
Nalgene 2318-0020
manufacturer/tradename
Nalgene 2318-0050
manufacturer/tradename
Nalgene 2318-0065
manufacturer/tradename
Nalgene 2319-0020
material
low-density polyethylene , polypropylene spigot and screw closure
material
low-density polyethylene , polypropylene spigot and screw closure
material
low-density polyethylene , polypropylene spigot and screw closure
material
polypropylene , polypropylene spigot and screw closure
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
H × D
15 3/8 in. (389 mm) × 9 7/8 in. (249 mm)
H × D
20 1/2 in. (521 mm) × 11 3/8 in. (287 mm)
H × D
23 1/2 in. (597 mm) × 11 3/8 in. (287 mm)
H × D
15 3/10 in. (389 mm) × 9 8/10 in. (249 mm)
nominal capacity
10 L (2.5 gal)
nominal capacity
20 L (5.5 gal)
nominal capacity
25 L (6.5 gal)
nominal capacity
10 L (2.5 gal)
General description
Gestaltet für einfaches Ablassen. Graduiert in 1gal und 5L Teilungen. Hahnmuffe in einem Stück mit dem Behälter ausgeformt. Hahnverschluß inclusive. 83B (83mm) Standarddeckel, wenn nicht anders angegeben.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C6692-1EA04061826744192