Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 109,00 | |
| 5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 413,00 | |
| 10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 535,00 | |
| 25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.340,00 | |
| 50 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 1.840,00 |
Über diesen Artikel
Produktname
Cytochalasin B aus Drechslera dematioidea, ≥98% (HPLC), powder
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white
solubility
DMSO: 10 mg/mL
antibiotic activity spectrum
fungi
mode of action
DNA synthesis | interferes
storage temp.
−20°C
SMILES string
C[C@@H]1CCC[C@@H](O)\C=C\C(=O)O[C@]23[C@@H](\C=C\C1)[C@H](O)C(=C)[C@@H](C)[C@H]2[C@H](Cc4ccccc4)NC3=O
InChI
1S/C29H37NO5/c1-18-9-7-13-22(31)15-16-25(32)35-29-23(14-8-10-18)27(33)20(3)19(2)26(29)24(30-28(29)34)17-21-11-5-4-6-12-21/h4-6,8,11-12,14-16,18-19,22-24,26-27,31,33H,3,7,9-10,13,17H2,1-2H3,(H,30,34)/b14-8+,16-15+/t18-,19-,22-,23+,24+,26+,27-,29-/m1/s1
InChI key
GBOGMAARMMDZGR-TYHYBEHESA-N
General description
- Unterbrechung der Aktinfilamente und der Interaktion von Aktinfilamenten in Lösung
- Hemmung der Polymerisierung von Aktin
- Hemmung der Assoziation und Dissoziation von Untereinheiten
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| mode of action DNA synthesis | interferes | mode of action - | mode of action cell membrane | interferes | mode of action - |
| antibiotic activity spectrum fungi | antibiotic activity spectrum - | antibiotic activity spectrum fungi | antibiotic activity spectrum - |
| Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay - | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form ready-to-use solution | form solid |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Cytochalasin B aus Drechslera dematioidea
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Repr. 2
Lagerklasse
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
Warburg effect enhances glucose to lactate conversion in tumor cells, regardless of oxygen levels; impacting cancer metabolism since 1924.
Verwandter Inhalt
Instructions
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| C6762-25MG | 04061838445629 |
| C6762-10MG | 04061838445612 |
| C6762-5MG | 04061838445643 |
| C6762-1MG | 04061835556144 |
| C6762-50MG | 04061838445636 |