Wichtige Dokumente
250233
Sigma-Aldrich
Cytochalasin B
from Helminthosporium dematioideum, ≥98% (HPLC), solid, cell-permeable fungal toxin, Calbiochem®
Synonym(e):
Cytochalasin B, Helminthosporium dematioideum
Größe auswählen
5 MG
€ 172,00
€ 172,00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
5 MG
€ 172,00
About This Item
Empirische Formel (Hill-System):
C29H37NO5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
479.61
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352200
NACRES:
NA.77
€ 172,00
Voraussichtliches Versanddatum29. Mai 2025
Bulk-Bestellung anfordern
Produktbezeichnung
Cytochalasin B, Helminthosporium dematioideum, Cell-permeable fungal toxin.
Qualitätsniveau
Beschreibung
Merck USA index - 14, 2790
Assay
≥98% (HPLC)
Form
solid
Hersteller/Markenname
Calbiochem®
Lagerbedingungen
OK to freeze
protect from light
Farbe
white
Löslichkeit
methanol: 20 mg/mL
DMSO: 50 mg/mL
Versandbedingung
ambient
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
N1[C@H]([C@H]3[C@@]4(OC(=O)\C=C\[C@@H](CCC[C@H](C\C=C\[C@H]4[C@@H](C(=C)[C@H]3C)O)C)O)C1=O)Cc2ccccc2
InChI
1S/C29H37NO5/c1-18-9-7-13-22(31)15-16-25(32)35-29-23(14-8-10-18)27(33)20(3)19(2)26(29)24(30-28(29)34)17-21-11-5-4-6-12-21/h4-6,8,11-12,14-16,18-19,22-24,26-27,31,33H,3,7,9-10,13,17H2,1-2H3,(H,30,34)/b14-8+,16-15+/t18-,19-,22-,23+,24+,26+,27-,29-/m1/s1
InChIKey
GBOGMAARMMDZGR-TYHYBEHESA-N
Allgemeine Beschreibung
Zellpermeables Mykotoxin. Hemmt die zytoplasmatische Teilung durch Blockierung der Bildung kontraktiler Mikrofilamente. Hemmt die Zellbewegung und induziert Zellkern-Extrusion. Kürzt Actinfilamente durch die Blockierung der Monomer-Addition am schnell wachsenden Ende von Polymeren. Hemmt den Glucosetransport und die Thrombozytenaggregation. Blockiert die adenosin-induzierte apoptotische Körperbildung ohne Auswirkungen auf die Aktivierung endogener ADP-Ribosylierung in Leukämie-HL-60-Zellen.
Biochem./physiol. Wirkung
Primärziel
Blockierung der Bildung kontraktiler Mikrofilamente
Produkt konkurriert nicht mit ATP.
Reversibel: nein
Zellpermeabel: ja
Vorsicht
DMSO unzureichender Qualität führt zu einer Zersetzung des Produkts, daher wird die Verwendung von hochwertigem DMSO empfohlen.
Warnhinweis
Toxizität: Hochtoxisch &; Karzinogen / Teratogen (I)
Rekonstituierung
Nach der Rekonstitution im Kühlschrank aufbewahren (bei 4 °;C). Stammlösungen sind bei 4 °;C bis zu 3 Monate haltbar.
Sonstige Hinweise
Aufgrund der Beschaffenheit der in dieser Lieferung enthaltenen Gefahrgüter können zusätzliche Versandkosten bei Ihrer Bestellung anfallen. Bestimmte Größen sind ggf. von den Versandzuschlägen für Gefahrgüter ausgenommen. Um weitere Informationen über diese Versandzuschläge zu erhalten, kontaktieren Sie bitte Ihren lokalen Vertrieb.
Tanaka, Y., et al. 1994. Exp. Cell Res. 213, 242.
Theodoropoulos, P.A., et al. 1994. Biochem. Pharmacol. 47, 1875.
Benya, P.D., and Padilla, S.R. 1993. Exp. Cell Res. 204, 268.
Cairns, M.T., et al. 1991. J. Biol. Chem.266, 8176.
Nowak, D. 1990. Biomed. Biochim. Acta49, 353.
Wang, F., et al. 1990. Biochem. Biophys. Res. Commun.171, 543.
Edwards, S.W., and Lloyd, D. 1988. FEBS Lett.227, 39.
Rechtliche Hinweise
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Piktogramme
Skull and crossbonesHealth hazard
Signalwort
Danger
Gefahreneinstufungen
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Repr. 2
Lagerklassenschlüssel
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Lin Meng et al.
Frontiers in cell and developmental biology, 9, 746237-746237 (2021-11-13)
[Ca2+]i is essential for mammalian oocyte maturation and early embryonic development, as those processes are Ca2+ dependent. In the present study, we investigated the effect of [Ca2+]i on in vitro maturation and reprogramming of oocytes in a lower calcium model
Naomi Watanabe et al.
Scientific reports, 13(1), 11175-11175 (2023-07-11)
Wild-derived mouse strains have been extensively used in biomedical research because of the high level of inter-strain polymorphisms and phenotypic variations. However, they often show poor reproductive performance and are difficult to maintain by conventional in vitro fertilization and embryo
Shuyue Qi et al.
PLoS biology, 20(8), e3001741-e3001741 (2022-08-17)
Mitochondrial DNA (mtDNA) mutations are often associated with incurable diseases and lead to detectable pathogenic variants in 1 out of 200 babies. Uncoupling of the inheritance of mtDNA and the nuclear genome by spindle transfer (ST) can potentially prevent the
Michael J Burgum et al.
Mutagenesis, 39(3), 205-217 (2024-03-19)
The current Organisation for Economic Co-Operation and Development test guideline number 487 (OECD TG No. 487) provides instruction on how to conduct the in vitro micronucleus assay. This assay is one of the gold standard approaches for measuring the mutagenicity
Jing Chen et al.
Scientific reports, 11(1), 16798-16798 (2021-08-20)
Tunneling nanotube (TNT), a dynamic cell-cell contact, is dependent on actin polymerization. TNTs are efficient in transporting ions, proteins and organelles intercellularly, which are important mechanisms in physiological and pathological processes. Reported studies on the existence and function of TNTs
Questions
  1. Cytochalasin B, Helminthosporium dematioideum & other option is Dihydrocytochalasin B. What is the difference?
    1 answer
    1. There is a slight difference in the chemical structure of each compound. Cytochalasin B is a cell-permeable fungal toxin. It Inhibits cytoplasmic division by blocking the formation of contractile microfilaments, inhibits cell movement, and induces nuclear extrusion. Cytochalasin B shortens actin filaments by blocking monomer addition at the fast growing end of polymers. It also Inhibits glucose transport and platelet aggregation, blocks adenosine-induced apoptotic body formation without affecting activation of endogenous ADP-ribosylation in leukemia HL-60 cells. Dihydrocytochalasin B (DCB) is a member of the cytochalasin mycotoxin family that inhibits actin assembly. It has an effect on cell motility and morphology similar to that of cytochalasin B. However, it does not inhibit glucose transport. The following publication may be of interest:
      https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/272649/