Fortfahren mit
C3731
Greiner CapMat for sealing multiwell plates
96 well CapMat, for sealing 96 well plates, square nap, translucent, non-pierceable
Synonym(e):
multiwell plate cap mats, Greiner CapMats for sealing multiwell plates, Greiner 381080, multiwell plate sealing mat, plate seal
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
50 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 341,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.15
UNSPSC Code:
41122102
Material:
ethylene vinyl acetate
Color:
translucent
Sterility:
non-sterile
Packaging:
case of 50 ea (internal packs of 10)
€ 341,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
ethylene vinyl acetate
sterility
non-sterile
packaging
case of 50 ea (internal packs of 10)
manufacturer/tradename
Greiner 381080
size
96 wells
color
translucent
suitability
suitable for (for sealing 96 well plates)
Features and Benefits
Greiner CapMats are DMSO-resistant and withstand temperatures from -20°C to +60°C
Legal Information
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
A5596Z617601Z617571
material
ethylene vinyl acetate
material
PET , polyester film
material
aluminum film
material
polyolefin , polyolefin film
color
translucent
color
clear
color
metallic silver
color
clear
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Greiner 381080
manufacturer/tradename
Greiner 676001
manufacturer/tradename
Greiner 676090
manufacturer/tradename
Greiner 676070
packaging
case of 50 ea (internal packs of 10)
packaging
pack of 100
packaging
pack of 100 ea
packaging
case of 100, pack of 100
size
96 wells
size
-
size
Up to 1536 wells
size
-
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)