Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
100 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 73,00 |
Über diesen Artikel
€ 73,00
material
PET , polyester film
sterility
non-sterile
packaging
pack of 100
manufacturer/tradename
Greiner 676001
W × L
7.938 cm × 13.1 cm
color
clear
suitability
suitable for (for coverage/ storage of microplates)
General description
Material:
Folie: Polyethylenterephthalat (PET)
Klebstoff: Acrylat-Lösungsmittel
Papier: Silicon-Papier KV 75
Application
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile | sterility non-sterile |
| W × L 7.938 cm × 13.1 cm | W × L 7.94 cm × 14.13 cm | W × L 8.25 cm × 14.6 cm | W × L 8.26 cm × 5 m |
| manufacturer/tradename Greiner 676001 | manufacturer/tradename Greiner 676070 | manufacturer/tradename Greiner 676090 | manufacturer/tradename Excel Scientific RSMB-2 |
| material PET , polyester film | material polyolefin , polyolefin film | material aluminum film | material Rayon film, clear polypropylene plate, clear wells |
| packaging pack of 100 | packaging case of 100, pack of 100 | packaging pack of 100 ea | packaging pack of 2 ea, case of 8 ea |
| suitability suitable for (for coverage/ storage of microplates) | suitability suitable for (PCR applications) | suitability suitable for (for coverage/ storage of microplates; PCR applications) | suitability - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Greiner Verschlussfolien für Multiwellplatten
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?