Fortfahren mit
Z617571
Greiner Verschlussfolien für Multiwellplatten
VIEWseal™ sealing film, pressure sensitive adhesive, transparent, double-perforated sides
Synonym(e):
multiwell plate sealing films, sealing films, sealing tape, Greiner 676070, plate seal
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Größe/SKUVerfügbarkeitPreis
100 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 449,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41122410
eCl@ss:
32120613
Manufacturer/tradename:
Greiner 676070
Material:
polyolefin , polyolefin film
W × l:
7.94 cm × 14.13 cm
Sterility:
non-sterile
Packaging:
case of 100, pack of 100
€ 449,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
​
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
polyolefin , polyolefin film
sterility
non-sterile
packaging
case of 100, pack of 100
manufacturer/tradename
Greiner 676070
W × L
7.94 cm × 14.13 cm
color
clear
suitability
suitable for (PCR applications)
General description
Die Verschlussfolien für Mikrotiterplatten von Greiner sind RNase-frei, DNase-frei und pyrogenfrei. Sie weisen einen Temperaturtoleranzbereich von -70 °C bis 110 °C auf.
Hochtransparente Folie für optische Präzisionsmessungen
  • Temperaturbeständig von -80 °C bis 110 °C
  • Für PCR-Anwendungen empfohlen
Material:
Folie: Polyolefin
Klebstoff: Silikonhaftmittel
Schutzfolie: Polyester
Legal Information
VIEWseal is a trademark of Greiner Bio-One GmbH
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
Z617601A5596T0197
description
VIEWseal™ sealing film, pressure sensitive adhesive, transparent, double-perforated sides
description
SILVERseal™ sealing film, adhesive aluminium foil on carrier paper, piercable, silver
description
EASYseal™ sealing film, transparent, standard adhesive foil on carrier paper
description
aluminum sealing tape, silicone adhesive, pierceable
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
sterility
non-sterile
manufacturer/tradename
Greiner 676070
manufacturer/tradename
Greiner 676090
manufacturer/tradename
Greiner 676001
manufacturer/tradename
Nunc 276014
W × L
7.94 cm × 14.13 cm
W × L
8.25 cm × 14.6 cm
W × L
7.938 cm × 13.1 cm
W × L
-
material
polyolefin film
material
aluminum film
material
PET , polyester film
material
aluminum film
packaging
pack of 100, case of 100
packaging
pack of 100 ea
packaging
pack of 100
packaging
pack of 100 ea
suitability
suitable for (PCR applications)
suitability
suitable for (for coverage/ storage of microplates; PCR applications)
suitability
suitable for (for coverage/ storage of microplates)
suitability
suitable for (general use, PCR, storage, photo-sensitive samples)
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)