Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 10 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 98,70 | |
| 25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 164,00 | |
| 100 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 494,00 |
Über diesen Artikel
€ 98,70
biological source
Aspergillus niger
Quality Segment
form
ammonium sulfate suspension
specific activity
≥4,000 units/mg protein
mol wt
tetramer ~250 kDa
storage condition
(Tightly closed)
technique(s)
FISH: suitable
shipped in
wet ice
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O(CC)C(=O)c1ccc(cc1)O
InChI
1S/C9H10O3/c1-2-12-9(11)7-3-5-8(10)6-4-7/h3-6,10H,2H2,1H3
InChI key
NUVBSKCKDOMJSU-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
- as a positive control during the functional characterization of Clostridium difficile spore coat proteins.[3]
- as a component of the catalase solution to prepare GLOX buffer with enzymes to maintain the embryos of Caenorhabditis elegans before single-molecule fluorescence in situ hybridization (smFISH) studies[4]
- as a component of the imaging buffer for stochastic optical reconstruction microscopy (STORM) imaging of platelet-rich plasma[5]
- as a supplement in Todd Hewitt media plus 0.5 % yeast extract (THY) media for the neutralization of pneumococcal H2O2[6]
Biochem/physiol Actions
Physical form
Analysis Note
Other Notes
Disclaimer
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) FISH: suitable | technique(s) - | technique(s) GC/MS: suitable | technique(s) - |
| biological source Aspergillus niger | biological source - | biological source bovine liver | biological source - |
| specific activity ≥4,000 units/mg protein | specific activity ≥10,000 units/mg protein, ≥4000 units/mg dry wt. | specific activity 10,000-40,000 units/mg protein | specific activity 40,000-60,000 units/mg protein (E1%/405) |
| form ammonium sulfate suspension | form lyophilized powder | form aqueous suspension | form aqueous suspension |
| mol wt tetramer ~250 kDa | mol wt - | mol wt tetramer ~250 kDa | mol wt tetramer ~250 kDa |
| shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice | shipped in wet ice |
Lagerklasse
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Zulassungslistungen
Zulassungslistungen werden hauptsächlich für chemische Produkte erstellt. Für nicht-chemische Produkte können hier nur begrenzte Angaben gemacht werden. Kein Eintrag bedeutet, dass keine der Komponenten gelistet ist. Es liegt in der Verantwortung des Benutzers, die sichere und legale Verwendung des Produkts zu gewährleisten.
7783-20-2
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Protokolle
This procedure may be used for all Catalase products.
Artikel
Instructions for working with enzymes supplied as ammonium sulfate suspensions
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| C3515-10MG | 04061833485941 |
| C3515-25MG | 04061833485958 |
| C3515-100MG | 04061832729107 |