Merck
609277
Sigma-Aldrich
4-Aminobuttersäure-15N
98 atom % 15N
Synonym(e):
GABA-15N
Größe auswählen
500 MG
€ 632,00
€ 632,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Größe auswählen
Ansicht ändern
500 MG
€ 632,00
About This Item
Lineare Formel:
H215N(CH2)3CO2H
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
104.11
EG-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352106
PubChem Substanz-ID:
NACRES:
NA.12
€ 632,00
Check Cart for Availability
Weitere Informationen anfragen
Isotopenreinheit
98 atom % 15N
Qualitätsniveau
Form
solid
Verfügbarkeit
not available in Japan
Methode(n)
mass spectrometry (MS): suitable
mp (Schmelzpunkt)
195 °C (dec.) (lit.)
Massenverschiebung
M+1
SMILES String
[15NH2]CCCC(O)=O
InChI
1S/C4H9NO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3,5H2,(H,6,7)/i5+1
InChIKey
BTCSSZJGUNDROE-HOSYLAQJSA-N
Verpackung
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Flammpunkt (°F)
Not applicable
Flammpunkt (°C)
Not applicable
Persönliche Schutzausrüstung
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)