Fortfahren mit
C2817
Nalgene® Runde Kanister, mit Handgriffen
nominal capacity 15 L (4 gal), low-density polyethylene
Synonym(e):
carboys, nalgene carboys, Nalgene 2210-0040, laboratory container, receptical, vessel
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 126,00
€ 113,40
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
41121820
€ 113,40
Listenpreis€ 126,00Sparen Sie 10%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
low-density polyethylene , white polypropylene screw closure
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene 2210-0040
H × D
17 in. (432 mm) × 11 3/8 in. (287 mm)
nominal capacity
15 L (4 gal)
General description
Graduiert in 1 gal. und 5 l Teilungen. Deckeldurchmesser 83 mm, Größe: Höhe x Durchmesser
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C4192C2692C3817
manufacturer/tradename
Nalgene 2210-0040
manufacturer/tradename
Nalgene 2210-0065
manufacturer/tradename
Nalgene 2210-0020
manufacturer/tradename
Nalgene 2210-0050
material
low-density polyethylene , white polypropylene screw closure
material
low-density polyethylene , white polypropylene screw closure
material
low-density polyethylene , white polypropylene screw closure
material
low-density polyethylene , white polypropylene screw closure
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
nominal capacity
15 L (4 gal)
nominal capacity
25 L (6.5 gal)
nominal capacity
10 L (2.5 gal)
nominal capacity
20 L (5.5 gal)
H × D
17 in. (432 mm) × 11 3/8 in. (287 mm)
H × D
23 1/2 in. (597 mm) × 11 3/8 in. (287 mm)
H × D
15 3/8 in. (389 mm) × 9 7/8 in. (249 mm)
H × D
20 7/8 in. (528 mm) × 11 3/8 in. (287 mm)
Still not finding the right product?
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)