Größe auswählen
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
1 ea | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 77,40 |
Über diesen Artikel
€ 77,40
material
low-density polyethylene , white polypropylene screw closure
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene 2210-0020
H × D
15 3/8 in. (389 mm) × 9 7/8 in. (249 mm)
nominal capacity
10 L (2.5 gal)
General description
Legal Information
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| manufacturer/tradename Nalgene 2210-0020 | manufacturer/tradename Nalgene 2210-0050 | manufacturer/tradename Nalgene 2210-0130 | manufacturer/tradename Nalgene 2250-0020 |
| material low-density polyethylene , white polypropylene screw closure | material low-density polyethylene , white polypropylene screw closure | material low-density polyethylene , white polypropylene screw closure | material polypropylene , white polypropylene screw closure |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
| H × D 15 3/8 in. (389 mm) × 9 7/8 in. (249 mm) | H × D 20 7/8 in. (528 mm) × 11 3/8 in. (287 mm) | H × D 26 1/2 in. (673 mm) × 14 7/8 in. (376 mm) | H × D 15 3/8 in. (389 mm) × 9 7/8 in. (249 mm) |
| nominal capacity 10 L (2.5 gal) | nominal capacity 20 L (5.5 gal) | nominal capacity 50 L (13 gal) | nominal capacity 10 L (2.5 gal) |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Nalgene® Runde Kanister, mit Handgriffen
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?