Merck
C3817
Nalgene® Runde Kanister, mit Handgriffen
nominal capacity 20 L (5.5 gal), low-density polyethylene
Synonym(e):
carboys, nalgene carboys
Größe auswählen
1 EA
€ 127,00
€ 127,00
Check Cart for Availability
Größe auswählen
Ansicht ändern
1 EA
€ 127,00
About This Item
UNSPSC-Code:
41121820
NACRES:
NB.35
€ 127,00
Check Cart for Availability
Materialien
low-density polyethylene
white polypropylene screw closure
Verpackung
pack of 1 ea
Hersteller/Markenname
Nalgene 2210-0050
H × Durchm.
20 7/8 in. (528 mm) × 11 3/8 in. (287 mm)
Nennkapazität
20 L (5.5 gal)
Allgemeine Beschreibung
Graduiert in 1 gal. und 5 l Teilungen. Deckeldurchmesser 83 mm, Größe: Höhe x Durchmesser
Rechtliche Hinweise
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)