Fortfahren mit
C2062
Bottle carrier, Nalgene®
Holds 1 x 4 L bottle
Synonym(e):
carrier bottle, nalgene carrier, Nalgene 6501-4000, bottle holder, bottle storage
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 161,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
Manufacturer/tradename:
Nalgene® 6501-4000
Feature:
Holds 1 x 4 L bottle
Material:
epoxy-coated handle, low-density polyethylene
Packaging:
pack of 1 ea
€ 161,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
epoxy-coated handle, low-density polyethylene
feature
Holds 1 x 4 L bottle
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 6501-4000
General description
Handle locks cover while carrying.
Clear plastic cap protects bottle closure and allows identification of color-coded closure on bottles. Remove the cap with a twist and dispense without removing the bottle from the carrier.
Holds and protects standard acid and chemical bottles and permits pouring without removing the bottles.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C2187C1937B7910
material
epoxy-coated handle, low-density polyethylene
material
low-density polyethylene
material
epoxy-coated handle, low-density polyethylene
material
polypropylene cap, polypropylene copolymer bottle (PPCO), round translucent bottle, white polypropylene screw closure
manufacturer/tradename
Nalgene® 6501-4000
manufacturer/tradename
Nalgene® 6505-0010
manufacturer/tradename
Nalgene® 6501-2500
manufacturer/tradename
Nalgene® 2126-4000
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
feature
Holds 1 x 4 L bottle
feature
Holds 6 x 0.5 L bottle
feature
Holds 1 x 2.5 L bottle
feature
with cap
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Bottle carrier, Nalgene®
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Verwandter Inhalt
Packaging options for solvents include glass, PVC coated, Sure/Seal bottles, and aluminum cans, offering diverse dispensing solutions.
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C2062-1EA04061826744017