Fortfahren mit
C2187
Nalgene® bottle carrier for 0.5 L bottles
bright yellow, low-density polyethylene
Synonym(e):
bottle carriers, bottle holder, Nalgene 6505-0010, bottle organizer, bottle storage
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
1 ea
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 166,00
Über diesen Artikel
NACRES:
NB.43
UNSPSC Code:
41121800
Manufacturer/tradename:
Nalgene® 6505-0010
Feature:
Holds 6 x 0.5 L bottle
Material:
low-density polyethylene
Packaging:
pack of 1 ea
€ 166,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
material
low-density polyethylene
feature
Holds 6 x 0.5 L bottle
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
Nalgene® 6505-0010
color
bright yellow
General description
Carrier securely holds up to six standard 500 mL bottles. Cover latches securely to base. Carriers can be stacked when empty or full.
Legal Information
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C2062C1937B3533
feature
Holds 6 x 0.5 L bottle
feature
Holds 1 x 4 L bottle
feature
Holds 1 x 2.5 L bottle
feature
with cap
material
low-density polyethylene
material
epoxy-coated handle, low-density polyethylene
material
epoxy-coated handle, low-density polyethylene
material
high-density polyethylene , polypropylene cap, polypropylene screw closure, round bottle, translucent
manufacturer/tradename
Nalgene® 6505-0010
manufacturer/tradename
Nalgene® 6501-4000
manufacturer/tradename
Nalgene® 6501-2500
manufacturer/tradename
Nalgene® 2002-0016
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 1 ea
packaging
pack of 12 ea
color
bright yellow
color
-
color
-
color
-
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)