Fortfahren mit
C1649
Cardiolipin -Lösung aus Rinderherz
4.7-5.3 mg/mL in ethanol, ≥97% (TLC)
Synonym(e):
Diphosphatidylglycerol solution
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
Über diesen Artikel
UNSPSC Code:
12352211
EC Number:
200-578-6
NACRES:
NA.25
MDL number:
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
biological source
bovine heart
Quality Segment
assay
≥97% (TLC)
form
liquid
packaging
glass bottle of
concentration
4.7-5.3 mg/mL in ethanol
color
colorless to yellow
application(s)
general analytical
lipidomics
metabolomics
functional group
phospholipid
lipid type
phosphoglycerides
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
General description
Cardiolipin ist ein spezielles Phospholipid, das ausschließlich in der inneren Membran der Mitochondrien vorkommt. Diese spezifische Lokalisierung ermöglicht es Cardiolipin, einen entscheidenden Einfluss auf die mitochondriale Struktur und Funktion auszuüben. Abweichungen beim Gehalt, der Struktur oder der Lokalisation von Cardiolipin können zu einer Beeinträchtigung der mitochondrialen Aktivität führen und zu verschiedenen Erkrankungen wie Krebs, neurologischen Erkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Stoffwechselerkrankungen beitragen. Da Cardiolipin eine entscheidende Rolle bei der Funktion der Mitochondrien spielt, hat es enormes Potenzial für die Entwicklung zum Biomarker und findet Anwendung in der kardiovaskulären und neurowissenschaftlichen Forschung sowie in der Forschung zu Krebs und Diabetes und in der Metabolomik.
Cardiolipin (CL) ist ein komplexes Lipid mit einer Dimerstruktur. Es besitzt vier Acylketten und zwei Phosphatidyleinheiten. Seine Phosphatidyleinheiten sind an das Glyceringerüst gebunden. Etwa 15–20 % der inneren Mitochondrienmembran sind Cardiolipin.
Application
Cardiolipinlösung aus Rinderherz wird wie folgt verwendet:
  • zum Beschichten einer Corning 96-Well-Platte für Enzymimmunassay/Radioimmunassay (EIA/RIA) zum Durchführen eines Cardiolipin-Bindungsassays auf Grundlage von ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay)
  • bei der Lipidanalyse zusammen mit Phosphatidylgylcerin (PG), sodass die radiomarkierten Lipide zusammen wandern, um PG und Cardiolipin (CL) zu identifizieren
  • beim Beschichten von ELISA-Platten für Antiphospholipid-Antikörper(aPL)-Assays
Biochem/physiol Actions
Cardiolipin (CL) spielt eine Schlüsselrolle in der mitochondrialen Biogenese, Fusion und Kernspaltung, Atmung und beim Proteinimport. Es ist an zellulären Prozessen außerhalb der Mitochondrien wie Zellwandbiogenese, Alterung, Vakuolenhomöostase, Zellzyklus und Apoptose beteiligt. CL ist auch an Herzfunktion, Autophagie/Mitophagie und Proteinkinase-C-Weg (PKC-Weg) beteiligt.
Cardiolipin ist ein mitochondriales Phospholipid, das in niedrigen Konzentrationen in Säugetiergeweben vorzufinden ist. Es ist häufig eine Membrankomponente und kann die Zellanhaftung von Fibronektin, Vitronektin und Kollagen vom Typ I hemmen.
Features and Benefits
  • Hochwertiges Molekül, geeignet für verschiedene Forschungsanwendungen
  • Häufiger Einsatz in Metabolomik- und biochemischen Untersuchungen
Physical form
Ca. 5 mg/ml in Ethanol.
Preparation Note
Prepared with cardiolipin salt.
Other Notes
> 80 % mehrfach ungesättigte Fettsäuren, hauptsächlich Linolsäure.
Füllen Sie bitte dieses Formular aus, um weitere Informationen zu unserem Sortiment an Biochemikalien zu erhalten.
Disclaimer
Supply conditions do not apply to the regions and states of Brazil: North, Northeast, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, and Rio Grande do Sul.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C0563SRE0029840012P
Heart CA Avanti Research™ - A Croda Brand 840012P, powder
Avanti
840012P
Heart CA
biological source
bovine heart
biological source
bovine heart
biological source
bovine heart
biological source
-
assay
≥97% (TLC)
assay
≥97% (TLC)
assay
≥97% (TLC)
assay
>99% (TLC)
functional group
phospholipid
functional group
-
functional group
-
functional group
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
form
liquid
form
lyophilized powder
form
liquid
form
powder
packaging
glass bottle of
packaging
-
packaging
-
packaging
pkg of 1 × 100 mg (840012P-100mg), pkg of 1 × 25 mg (840012P-25mg), pkg of 1 × 50 mg (840012P-50mg)
Still not finding the right product?
pictograms
FlameExclamation mark
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2
Lagerklasse
3 - Flammable liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
55.4 °F - closed cup
flash_point_c
13 °C - closed cup
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C1649-500MG04061838254870
C1649-25MG04061833467893
C1649-100MG04061833467879
C1649-10MG04061833467886
Questions
1–3 of 3 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  3. I would appreciate it if you could confirm the usage of the product named "cardiolipin" with the code " C1649" for membrane studies, especially liposome preparation.
    1 answer
    1. This product is not tested specifically for liposome preparation. However, publications are available reporting suitability. Please see the link below to review one such article: https://link.springer.com/article/10.1007/s13238-010-0024-z