Merck
840012P
Avanti
Herz-CA
Avanti Research - A Croda Brand 840012P, powder
Synonym(e):
Cardiolipin (Herz, Rind) (Natriumsalz)
Größe auswählen
25 MG
€ 135,00
50 MG
€ 225,00
100 MG
€ 377,00
€ 135,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Größe auswählen
Ansicht ändern
25 MG
€ 135,00
50 MG
€ 225,00
100 MG
€ 377,00
About This Item
CAS-Nummer:
MDL-Nummer:
UNSPSC-Code:
12352211
NACRES:
NA.25
€ 135,00
Check Cart for Availability
Bulk-Bestellung anfordern
Assay
>99% (TLC)
Form
powder
Verpackung
pkg of 1 × 100 mg (840012P-100mg)
pkg of 1 × 25 mg (840012P-25mg)
pkg of 1 × 50 mg (840012P-50mg)
Hersteller/Markenname
Avanti Research - A Croda Brand 840012P
Lipid-Typ
phosphoglycerides
Versandbedingung
dry ice
Lagertemp.
−20°C
SMILES String
O=P([O-])(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)OCC([H])(O)COP([O-])(OC[C@]([H])(OC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)COC(CCCCCCC/C=C\C/C=C\CCCCC)=O)=O.[Na+].[Na+]
InChI
1S/C81H142O17P2.2Na/c1-5-9-13-17-21-25-29-33-37-41-45-49-53-57-61-65-78(83)91-71-76(97-80(85)67-63-59-55-51-47-43-39-35-31-27-23-19-15-11-7-3)73-95-99(87,88)93-69-75(82)70-94-100(89,90)96-74-77(98-81(86)68-64-60-56-52-48-44-40-36-32-28-24-20-16-12-8-4)72-92-79(84)66-62-58-54-50-46-42-38-34-30-26-22-18-14-10-6-2;;/h21-28,33-40,75-77,82H,5-20,29-32,41-74H2,1-4H3,(H,87,88)(H,89,90);;/q;2*+1/p-2/b25-21-,26-22-,27-23-,28-24-,37-33-,38-34-,39-35-,40-36-;;/t76-,77-;;/m1../s1
InChIKey
ZGSPNIOCEDOHGS-LBOJVHLDSA-L
Allgemeine Beschreibung
Cardiolipin ist ein einzigartiges Phospholipid, das sich in der inneren Mitochrondrienmembran befindet[1] und etwa 20 % der Gesamtlipide ausmacht.[2] Es ist ein nicht-doppelschichtiges anionisches Phospholipid, das vier Acylketten und eine kleine Endgruppe aufweist.[3]
Anwendung
Herz-CA wird als Standardstammlösung für seine quantitative Analyse mittels Flüssigchromatografie−Massenspektrometrie (LC-MS) eingesetzt.[4] Es wird auch für die Liposomaufbereitung verwendet.[5]
Biochem./physiol. Wirkung
Cardiolipin ist an der dynamischen Organisation von Membranen und der Zellteilung beteiligt.[6] Es ist am Protonenaufnahmeweg beteiligt.[3] Cardiolipin spielt eine wesentliche Rolle in der mitochondrialen Biogenese, Fusion und Kernspaltung, Atmung und beim Proteinimport. Es reguliert Zellwandbiogenese, Vakuolenhomöostase, Alterung, Zellzyklus und Apoptose.[7]
Verpackung
5 ml transparente versiegelte Glasampulle (840012P-100mg)
5 ml transparente versiegelte Glasampulle (840012P-25mg)
5 ml transparente versiegelte Glasampulle (840012P-50mg)
Rechtliche Hinweise
Avanti Research is a trademark of Avanti Polar Lipids, LLC
auch häufig zusammen mit diesem Produkt gekauft
Produkt-Nr.
Beschreibung
Preisangaben
Lagerklassenschlüssel
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Flammpunkt (°F)
No data available
Flammpunkt (°C)
No data available
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Kunden haben sich ebenfalls angesehen
Cryopreservation of lipid bilayers by LEA proteins from Artemia franciscana and trehalose
Moore DS and Hand SC
Cryobiology, 73(2), 240-247 (2016)
Role of cardiolipin in mitochondrial signaling pathways
Dudek J
Frontiers in Cell and Developmental Biology, 5(1), 90-90 (2017)
A rapid and sensitive LC-MS/MS method for quantitative analysis of cardiolipin (18: 2) 4 in human leukocytes and mouse skeletal muscles
Xu G, et al.
Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 158(1), 386-394 (2018)
The role of cardiolipin in cardiovascular health
Shen Z, et al.
BioMed Research International, 2015(1) (2015)
Hay-Yan J Wang et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 18(3), 567-577 (2006-12-13)
Cardiolipins (CL) are mitochondria specific lipids. They play a critical role in ATP synthesis mediated by oxidative phosphorylation. Abnormal CL distribution is associated with several disease states. MALDI-MS and MALDI-MS/MS were used to demonstrate in situ analysis and characterization of