Fortfahren mit
C1506
Cytidin-5′-triphosphat Dinatriumsalz
≥95%, P2X4 purinergic receptor agonist, powder
Synonym(e):
CTP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
PackungsgrößeSKUVerfügbarkeitPreis
10 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 25,20
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 29,80
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 89,10
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 165,00
1 g
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 446,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H14N3Na2O14P3
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
527.12
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
EC Number:
252-849-3
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
powder
Quality level:
€ 25,20
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Cytidin-5′-triphosphat Dinatriumsalz, ≥95%
Quality Level
assay
≥95%
form
powder
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C9H16N3O14P3.2Na/c10-5-1-2-12(9(15)11-5)8-7(14)6(13)4(24-8)3-23-28(19,20)26-29(21,22)25-27(16,17)18;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,19,20)(H,21,22)(H2,10,11,15)(H2,16,17,18);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,8-;;/m1../s1
InChI key
NFQMDTRPCFJJND-WFIJOQBCSA-L
General description
Cytidin-5′-triphosphat ist ein Nukleosidtriphosphat mit einem Pyrimidinring. Es kommt in RNA vor.
Application
Cytidin-5′-triphosphatdinatriumsalz wird wie folgt verwendet:
  • zur Umwandlung von Adenosinmonophosphat (AMP) zu Adenosindiphosphat (ADP) bei der Luminometrie-Analyse
  • bei der Herstellung von Ribonukleotid-5′-triphosphat-Vorläuferstammlösungen für die RNA-Synthese in großem Maßstab[1]
  • zur Durchführung der In-vitro-Transkription[2]
Biochem/physiol Actions
Cytidin-5′-triphosphat (CTP) hemmt die Wirkung von Aspartatcarbamoyltransferase. Dieses Enzym ist an der Pyrimidin-Biosynthese beteiligt. Wie Adenosintriphosphat (ATP) dient auch CTP als energiereiches Molekül. Es agiert als Koenzym in der Glycerophospholipid-Biosynthese und bei der Proteinglykosylierung.
P2X4 purinerger Rezeptoragonist.
Features and Benefits
Diese Verbindung ist auf der Seite P2 Receptors: P2X Ion Channel Family im „Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction“ aufgeführt. Um andere Seiten dieses Handbuchs anzuzeigen, klicken Sie bitte hier.
Packaging
Bodenlose Glasflasche. Der Inhalt befindet sich innerhalb des eingeschobenen Schmelzkegels.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
C855230320C9755
form
powder
form
liquid
form
solid
form
powder
assay
≥95%
assay
-
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥95%
Quality Level
200
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Scientific and Technical Terms in Bioengineering and Biological Engineering (2018)
Secretion From Dense Granules
Platelets and megakaryocytes, 83-93 (2004)
Methods in Molecular Biology, 89-89 (2018)
Global Trade Item Number
SKUGTIN
C1506-10MG04061833467633
C1506-250MG04061833467657
C1506-25MG04061833467664
C1506-1G04061833467640
C1506-100MG04061832081434