Fortfahren mit
30320
Cytidin-5′-triphosphat Dinatriumsalz Hydrat
≥90.0% (HPLC), solid
Synonym(e):
5-CTP-Na2, CTP
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 120,00
500 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 411,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H14N3Na2O14P3 · xH2O
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
527.12 (anhydrous basis)
NACRES:
NA.51
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
3582735
Assay:
≥90.0% (HPLC)
Form:
solid
Solubility:
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
Storage temp.:
−20°C
€ 120,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Cytidin-5′-triphosphat Dinatriumsalz Hydrat, ≥90.0% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥90.0% (HPLC)
form
solid
impurities
≤12% water
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
shipped in
wet ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
O.[Na+].[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C9H16N3O14P3.2Na.H2O/c10-5-1-2-12(9(15)11-5)8-7(14)6(13)4(24-8)3-23-28(19,20)26-29(21,22)25-27(16,17)18;;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,19,20)(H,21,22)(H2,10,11,15)(H2,16,17,18);;;1H2/q;2*+1;/p-2/t4-,6-,7-,8-;;;/m1.../s1
InChI key
IJMSOWKYYIROGP-LLWADOMFSA-L
Application
Cytidine 5′-triphosphate disodium salt hydrate has been used:
  • in the oligonucleotide synthesis for silver nanoclusters interaction studies
  • as an anion source for fluorescence emission and titration curve-analysis of hypocrellin A-zinc(II) complex
  • in fluorescence emission experiments of copper(II)–2,6-bis(2-benzimidazolyl)pyridine complex
Cytidine 5γ-triphosphate (CTP) is used to synthesize RNA by various RNA polymerases. Cytidine 5γ-triphosphate (CTP) is a substrate for CMP-neuNAc synthetase(s) which produce CMP-neuNAc used in sialylation reactions. As a substrate of CTP:phosphocholine cytidylyltransferase(s) (CT), CTP supports the formation of phosphatidylcholine via the formation of CDP-choline.
Biochem/physiol Actions
Cytidine 5′-triphosphate (CTP) is essential for the synthesis of DNA and is a mediator of many physiological processes in living systems. It is crucial for the dolichol phosphorylation, cholesterol transport and is involved in the allosteric regulation of aspartate transcarbamylase. It is also used in the treatment of disease related brain.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
30290C8552C1506
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
300
Quality Level
200
form
solid
form
powder
form
liquid
form
powder
assay
≥90.0% (HPLC)
assay
≥99.0% (HPLC)
assay
-
assay
≥95%
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
H2O: 50 mg/mL, clear, colorless
solubility
-
solubility
-
solubility
-
shipped in
wet ice
shipped in
-
shipped in
dry ice
shipped in
-
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)