Fortfahren mit
C8552
Cytidin-5′-triphosphat Dinatrium -Lösung
HPLC purified, aqueous solution for RNA polymerase transcription
Synonym(e):
CTP-Na2
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 μmol
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 121,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C9H16N3O14P3Na2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
529.14
NACRES:
NA.52
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
41106305
MDL number:
Form:
liquid
Storage temp.:
−20°C
€ 121,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
form
liquid
feature
PCR Additives
concentration
95-105 mM in H2O (adjusted to pH 7 with Sodium Hydroxide)
technique(s)
PCR: suitable
color
colorless
foreign activity
DNase and RNase, none detected
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
SMILES string
[Na+].[Na+].NC1=NC(=O)N(C=C1)[C@@H]2O[C@H](COP(O)(=O)OP([O-])(=O)OP(O)([O-])=O)[C@@H](O)[C@H]2O
InChI
1S/C9H16N3O14P3.2Na/c10-5-1-2-12(9(15)11-5)8-7(14)6(13)4(24-8)3-23-28(19,20)26-29(21,22)25-27(16,17)18;;/h1-2,4,6-8,13-14H,3H2,(H,19,20)(H,21,22)(H2,10,11,15)(H2,16,17,18);;/q;2*+1/p-2/t4-,6-,7-,8-;;/m1../s1
InChI key
NFQMDTRPCFJJND-WFIJOQBCSA-L
General description
Cytidin-5′-triphosphat (CTP) ist ein hochenergetisches Molekül und Pyrimidinnukleosidtriphosphat. Es dient als Substrat für die RNA-Synthese. CTP dient auch als Coenzym bei der Synthese von Glycerophospholipiden und der Glykosylierung von Proteinen. Es besteht aus Cytidin und drei Phosphatgruppen und kann eine potente Phosphatquelle sein.
Application
Zur Verwendung bei der DNA-abhängigen RNA-Polymerasetranskription
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
D4913C1506G3776
Quality Level
300
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
300
form
liquid
form
liquid
form
powder
form
liquid
shipped in
dry ice
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
concentration
95-105 mM in H2O (adjusted to pH 7 with Sodium Hydroxide)
concentration
100 mM (pH 7)
concentration
-
concentration
100 mM in H2O (adjusted to pH 7)
color
colorless
color
colorless
color
-
color
colorless
Lagerklasse
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)