Fortfahren mit
C0993
CGP 57380
≥98% (HPLC)
Synonym(e):
CGP57380, N3-(4-fluorophenyl)-1h-pyrazolo[3,4-d]pyrimidine-3,4-diamine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 223,00
€ 189,55
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C11H9FN6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
244.23
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 189,55
Listenpreis€ 223,00Sparen Sie 15%
Aktion nur im Web
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear, H2O: <2 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1ncnc2[nH]nc(Nc3ccc(F)cc3)c12
InChI
1S/C11H9FN6/c12-6-1-3-7(4-2-6)16-11-8-9(13)14-5-15-10(8)17-18-11/h1-5H,(H4,13,14,15,16,17,18)
InChI key
UQPMANVRZYYQMD-UHFFFAOYSA-N
Application
CGP 57380 has been used:
  • as a mitogen-activated protein kinase-interacting kinase 1 (MNK1) inhibitor to investigate the role of Mnk1 on eukaryotic translation initiation factor 4F (eIF4F) assembly and Newcastle disease virus (NDV) replication in HeLa cells[1]
  • as an MNK1 inhibitor to block eIF4 complex to evaluate the contribution of interferon (IFN-γ) translation during m157- transgenic (Tg) stimulation[2]
  • as a β-catenin nuclear translocation inhibitor to analyze its effects on cytoplasmic and nuclear fractions of cells[3]
Biochem/physiol Actions
CGP 57380 is a β-catenin nuclear translocation inhibitor,[3] which prevents the proliferation of several cancers. It enhances radiation-induced apoptosis in nasopharyngeal carcinoma (NPC). CGP 57380 upregulates β-catenin in the cytoplasm and inhibits epithelial-mesenchymal transition (EMT).[4]
CGP 57380 is a cell-permeable selective inhibitor of mitogen-activated protein kinase-interacting kinase 1 (MNK1).
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P0040SML2904P0042
PP1 &#8805;98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
P0040
PP1
PP2 &#8805;98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
P0042
PP2
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear, H2O: <2 mg/mL
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/L, clear
solubility
DMSO: >10 mg/mL
color
white to beige
color
white to off-white
color
white to beige
color
white to off-white
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)