Fortfahren mit
zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|
5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 131,00 |
25 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 417,00 |
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C22H24FN5O6
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
473.45
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/L, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(CC[C@H](NC(C1=CC=C(C=C1F)CCCCN2C=CC(N=C(N3)N)=C2C3=O)=O)C(O)=O)O
Biochem/physiol Actions
AGF347 is a potent inhibitor of serine hydroxymethyltransferase 2 (SHMT2) that inhibits mitochondrial C1 metabolism. It also inhibits cytosolic C1 targets such as SHMT1, GARFTase, and AICARFTase. AGF347 inhibits de novo purine biosynthesis. AGF347 exhibits potent broad spectrum in vitro and in vivo antitumor efficacy.
potent inhibitor of serine hydroxymethyltransferase 2 (SHMT2)
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/L, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?