Fortfahren mit
P0040
PP1
≥98% (HPLC), PTK inhibitor, powder
Synonym(e):
4-Amino-5-(methylphenyl)-7-(t-butyl)pyrazolo-(3,4-d)pyrimidine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
5 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 208,00
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 835,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C16H19N5
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
281.36
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
€ 208,00
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Sonderanfertigung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
PP1, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to off-white
solubility
DMSO: >20 mg/mL
storage temp.
room temp
SMILES string
Cc1ccc(cc1)-c2nn(c3ncnc(N)c23)C(C)(C)C
InChI
1S/C16H19N5/c1-10-5-7-11(8-6-10)13-12-14(17)18-9-19-15(12)21(20-13)16(2,3)4/h5-9H,1-4H3,(H2,17,18,19)
InChI key
ZVPDNRVYHLRXLX-UHFFFAOYSA-N
Application
PP1 has been used as:
  • an inhibitor of sarcoma (Src) family kinases (SFK) like hematopoietic cell kinase (hck) and fyn[1]
  • a selective Src tyrosine kinase inhibitor in hippocampal neuronal cultures to test its effect on neurite growth[2]
  • a Src-kinase blocker to test its effect on brimonidine (BMD)-induced phosphorylation in extracellular signal-activated kinases(ERK1/2)[3]
Biochem/physiol Actions
PP1 is a potent and selective Src family protein tyrosine kinase inhibitor.
PP1 is a pyrazolopyrimidine compound[4] that acts as a competitive inhibitor of adenosine triphosphate (ATP) binding.[5] It also inhibits protein tyrosine kinase (PTK6)[4] and may be useful in the therapeutic management of PTK6 positive based breast cancer malignancy.[4]
Features and Benefits
This compound is a featured product for Kinase Phosphatase Biology research. Click here to discover more featured Kinase Phosphatase Biology products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
P0042P0036PZ0357
PP1 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
P0040
PP1
PP2 ≥98% (HPLC)
Sigma-Aldrich
P0042
PP2
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
room temp
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
solubility
DMSO: >20 mg/mL
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: >10 mg/mL
solubility
DMSO: 30 mg/mL, clear
color
white to off-white
color
white to off-white
color
off-white
color
white to beige
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)