Größe auswählen
| Packungsgröße | SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen | € 191,00 |
Über diesen Artikel
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
color
yellow to brown
solubility
H2O: <2 mg/mL, DMSO: >20 mg/mL
storage temp.
−20°C
SMILES string
CN(C)c1ccc2C(c3cccc(c3)C(F)(F)F)C(C#N)=C(N)Oc2c1
InChI
1S/C19H16F3N3O/c1-25(2)13-6-7-14-16(9-13)26-18(24)15(10-23)17(14)11-4-3-5-12(8-11)19(20,21)22/h3-9,17H,24H2,1-2H3
InChI key
GVINXTXGDDSXFQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility H2O: <2 mg/mL, DMSO: >20 mg/mL | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color yellow to brown | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?
Artikel
We offers many products related to InsR for your research needs.
Global Trade Item Number
| SKU | GTIN |
|---|---|
| C0868-25MG | 04061832445199 |
| C0868-5MG | 04061832445205 |