Fortfahren mit
C0166
Cys-Gly
≥85% (TLC), suitable fo HPLC
Synonym(e):
L-cysteinyl-glycine
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Größe auswählen
Ansicht ändern
Ihnen/SKUVerfügbarkeitPreis
25 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 64,90
100 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 181,00
250 mg
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
€ 359,00
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C5H10N2O3S
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
178.21
UNSPSC Code:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.26
MDL number:
€ 64,90
Warenkorb auf Verfügbarkeit prüfen
Großbestellung anfragen
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhalten
Produktname
Cys-Gly, ≥85% (TLC)
Quality Segment
assay
≥85% (TLC)
form
solid
technique(s)
HPLC: suitable
storage temp.
−20°C
SMILES string
NC(CS)C(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C5H10N2O3S/c6-3(2-11)5(10)7-1-4(8)9/h3,11H,1-2,6H2,(H,7,10)(H,8,9)
InChI key
ZUKPVRWZDMRIEO-UHFFFAOYSA-N
General description
Cys-Gly, a dipeptide is a catabolic byproduct of glutathione.
Application
Cys-Gly has been used for derivatization by p-hydroxymercury benzoate (PHMB) for calibration of reversed phase chromatography coupled on-line and sequentially with a UV−visible diode array detector (RPLC-DAD).
Biochem/physiol Actions
Cys-Gly is a precursor for glutathione biosynthesis in the neurons. It favors reactive oxygen species generation in the presence of transition metal ions. A normal level of cys-gly is essential for normal cellular function.
L-Cysteine-L-Glycine (Cys-Gly) is used in studies on the homeostasis of glutathione. Cys-Gly is an important molecule for study in the areas of thiol homeostasis, oxidative stress and metals management.
Other Notes
Glutathione fragment
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G0903G3882A0878
form
solid
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥85% (TLC)
assay
≥80% (HPLC)
assay
≥98% (TLC)
assay
≥99% (TLC)
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
ligand binding assay: suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)