Ansicht ändern
| Ihnen/SKU | Verfügbarkeit | Preis |
|---|
Über diesen Artikel
Lineare Formel:
NH2CH2CO(NHCH2CO)3OH
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
246.22
NACRES:
NA.26
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352209
EC Number:
211-303-4
MDL number:
Beilstein/REAXYS Number:
1715387
Preise und Verfügbarkeit sind derzeit nicht verfügbar.
Technischer Dienst
Benötigen Sie Hilfe? Unser Team von erfahrenen Wissenschaftlern ist für Sie da.
Unterstützung erhaltenProduktname
Gly-Gly-Gly-Gly,
assay
≥98% (TLC)
Quality Segment
form
powder
color
white to off-white
mp
300 °C
application(s)
peptide synthesis
storage temp.
−20°C
SMILES string
NCC(=O)NCC(=O)NCC(=O)NCC(O)=O
InChI
1S/C8H14N4O5/c9-1-5(13)10-2-6(14)11-3-7(15)12-4-8(16)17/h1-4,9H2,(H,10,13)(H,11,14)(H,12,15)(H,16,17)
InChI key
QMOQBVOBWVNSNO-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Tetraglycine is used with copper (Cu-II) to study mechanisms of hydrogen peroxide/bicarbonate free radical production and effect in vitro.
1 of 1
Dieser Artikel | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥98% (TLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| storage temp. −20°C | storage temp. - | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| color white to off-white | color white | color white | color - |
| mp 300 °C | mp - | mp 198 °C | mp - |
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Besitzen Sie dieses Produkt bereits?