Fortfahren mit
B9308
BP897
>98% (HPLC), solid
Synonym(e):
N-[4-(4-(2-Methoxyphenyl)piperazinyl)butyl]-2-naphthamide
Anmelden zur Ansicht der Organisations- und Vertragspreise.
Über diesen Artikel
Empirische Formel (Hill-System):
C26H31N3O2
CAS-Nummer:
Molekulargewicht:
417.54
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
>98% (HPLC)
Form:
solid
assay
>98% (HPLC)
form
solid
color
off-white
solubility
DMSO: soluble 10 mg/mL
SMILES string
COc1ccccc1N2CCN(CCCCNC(=O)c3ccc4ccccc4c3)CC2
InChI
1S/C26H31N3O2/c1-31-25-11-5-4-10-24(25)29-18-16-28(17-19-29)15-7-6-14-27-26(30)23-13-12-21-8-2-3-9-22(21)20-23/h2-5,8-13,20H,6-7,14-19H2,1H3,(H,27,30)
InChI key
MNHDKMDLOJSCGN-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Partially selective D3 dopamine receptor agonist.
Legal Information
Sold with permission of INSERM and BIOPROJECT.
Ähnliche Artikel vergleichen
Vollständigen Vergleich anzeigen
Unterschiede anzeigen
1 of 1
Dieser Artikel
G0544S7809SML1334
assay
>98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
solid
form
solid
form
solid
form
powder
solubility
DMSO: soluble 10 mg/mL
solubility
DMSO: soluble >5 mg/mL at 60 °C
solubility
DMSO: >20 mg/mL, H2O: >20 mg/mL
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
off-white
color
white
color
white
color
white to beige
Gene Information
human ... DRD2(1813), DRD3(1814), DRD4(1815)
rat ... Adra1a(29412), Adra2a(25083), Drd1a(24316), Drd2(24318), Drd3(29238), Htr1a(24473)
Gene Information
rat ... Htr1a(24473)
Gene Information
-
Gene Information
-
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Lagerklasse
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Hier finden Sie alle aktuellen Versionen:
Analysenzertifikate (COA)
Die Dokumentenbibliothek aufrufen
Global Trade Item Number
SKUGTIN
B9308-5MG04061832088846